Typically, a volatile Ti compound such as Titanium(IV) isopropoxide (TTIP), TiCl4, Titanium alkoxides, Ti(acac)4, etc., can be used as the precursor for depositing thin films of TiO2 using a PECVD system. It's important to note that different precursors have different boiling points and may result in different surface structures and morphologies.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n
bp
103-106 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36O4Si5/c1-17(2,3)13-21(14-18(4,5)6,15-19(7,8)9)16-20(10,11)12/h1-12H3
InChI key
VNRWTCZXQWOWIG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 99% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 99% | assay 97% |
| density 0.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.827 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.873 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.877 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| bp 103-106 °C/2 mmHg (lit.) | bp 55-56 °C/2 mmHg (lit.) | bp 168-170 °C (lit.) | bp 120 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What precursors can be suggested for compatibility with our PECVD system in order to deposit thin films of TiO2?