Przejdź do
448303
16-Mercaptohexadecanoic acid
90%
Synonim(y):
MHDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
769,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HS(CH2)15CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
form
solid
mp
65-69 °C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H32O2S/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H,17,18)
InChI key
INOAASCWQMFJQA-UHFFFAOYSA-N
General description
16-Mercaptohexadecanoic acid (MHA) is a long chained alkanethiol which forms self-assembled monolayers (SAMs) on a variety of surfaces.
Application
MHA forms SAMs on gold dipyramids which can be used in the fabrication of nanoresonators for shell-isolated nanoparticle enhanced raman spectroscopy (SHINERS). It can also be used to surface modify gold electrodes that can be used for sensitive detection of clozapine. Gold surfaces can be self-assembled with MHA by polymer pen lithography (PPL) which can be potentially used in bioengineering.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
674435
description
90%
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
65-69 °C
mp
65-69 °C
assay
90%
assay
98%
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 16-Mercaptohexadecanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)