Merck
V3204
Sigma-Aldrich
4-Vinylpyridine
contains 100 ppm hydroquinone as inhibitor, 95%
Synonim(y):
4-etenylopirydyna Pirydyna
Wybierz wielkość
5 ML
111,00 zł
100 ML
322,00 zł
500 ML
1030,00 zł
111,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
111,00 zł
100 ML
322,00 zł
500 ML
1030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
Beilstein:
104506
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
111,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
zawiera
100 ppm hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
62-65 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
Klucz InChI
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Vinylpyridine is a highly reactive alkene monomer due to the presence of a vinyl group and a heteroaromatic ring. It is widely used as a monomer to produce a variety of polymers and copolymers, which are used in various applications including, contact lenses, nanoelectronics, sensors, optoelectronic devices, smart coatings, drug delivery systems, sensors, gas separation, air filtration, and purification processes.
Zastosowanie
4-Vinylpyridine can be used as a monomer:
  • In the synthesis or modification of polymers for drug-releasing contact lenses.
  • In the preparation of the zwitterionic polymer, namely poly(4-vinylpyridine propylsulfobetaine). The zwitterionic polymer is utilized for its superior bioinert capability in withstanding clinical sterilization processes, making it suitable for extended medical applications which include the development of biocompatible implants and as a coating material for medical devices.
  • To synthesize the temperature and pH-sensitive copolymer, specifically (N-vinylcaprolactam-co-4-vinylpyridine), which is used in drug delivery systems under certain environmental conditions.
  • The highly charged p(4-vinylpyridine-co-vinylimidazole) particles, which find applications in various fields such as biomedical, catalysis, and environmental applications.
4-Vinylpyridine also plays a role as a functional monomer in the molecular imprinting of the soft contact lens material. Its inclusion, along with other monomers, enhances the affinity of the hydrogel towards brimonidine, resulting in improved binding properties, loading capacity, and controlled release characteristics.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rimma S Kalina et al.
Toxins, 12(1) (2020-01-16)
Toxins modulating NaV channels are the most abundant and studied peptide components of sea anemone venom. Three type-II toxins, δ-SHTX-Hcr1f (= RpII), RTX-III, and RTX-VI, were isolated from the sea anemone Heteractis crispa. RTX-VI has been found to be an
Lachlan J Schwarz et al.
Journal of chromatography. A, 1218(16), 2189-2195 (2011-03-18)
(E)-Resveratrol imprinted polymers have been rationally designed with the aid of molecular modelling and NMR spectroscopic titration techniques to determine the optimal ratio of the template to functional monomer for polymer formation. Based on this approach, (E)-resveratrol imprinted polymers were
M Ploug et al.
Electrophoresis, 13(3), 148-153 (1992-03-01)
For identification of cysteine residues on microsequence analysis it is crucial to derivatize the sulfhydryl groups. This reaction requires a desalting step which often represents a major obstacle, especially if the sample consists of limited amounts of a hydrophobic membrane
Turghun Muhammad et al.
Analytica chimica acta, 709, 98-104 (2011-11-30)
Novel water-compatible molecularly imprinted polymers (MIPs) selective for amiodarone (AD) were designed via a new methodology which relies on screening library of non-imprinted polymers (NIPs). The NIP library consisted of eighteen cross-linked co-polymers synthesized from monomers commonly used in molecular
Yujuan Zhang et al.
BMC plant biology, 20(1), 45-45 (2020-01-31)
Wheat grain avenin-like proteins (ALPs) belong to a recently discovered class of wheat grain storage protein. ALPs in wheat grains not only have beneficial effects on dough quality but also display antifungal activities, which is a novel observation for wheat
Produkty
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?