Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
liquid
contains
80-150 ppm BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7-9H,1,5-6H2/t7-,8?,9-/m0/s1
InChI key
INYHZQLKOKTDAI-SMOXQLQSSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95%, contains 80-150 ppm BHT as inhibitor | description 95% | description 95% | description 97% |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 141 °C (lit.) | bp 100 °C/30 mmHg (lit.) | bp 80-85 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 93-95 °C/14 mmHg (lit.) |
| density 0.841 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.917 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.094 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.942 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mp −80 °C (lit.) | mp - | mp 40 °C (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?