Przejdź do
907340
H-L-Photo-Phe-OH
≥98%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenyl)propanoic acid, 4-(Trifluoromethyldiazirin)-L-phenylalanine, Diazirine amino acid, H-Tdf-OH, Photo-Phe, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10F3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.21
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
NACRES:
NA.26
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
availability
available only in USA
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C2(N=N2)c1ccc(cc1)CC(N)C(=O)O
InChI
1S/C11H10F3N3O2/c12-11(13,14)10(16-17-10)7-3-1-6(2-4-7)5-8(15)9(18)19/h1-4,8H,5,15H2,(H,18,19)
InChI key
HRGXDARRSCSGOG-UHFFFAOYSA-N
Application
H-L-Photo-Phe-OH is a diazirine-containing phenylalanine amino acid and multifunctional
photo-crosslinker. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (∼360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An Fmoc-protected version is also available as 907294.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)