Przejdź do zawartości
F4061
Fmoc-Lys(Mca)-OH
Synonim(y):
N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-Lys-OH, N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-lysine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H32N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C33H32N2O8/c1-41-21-13-14-22-20(17-31(37)43-29(22)18-21)16-30(36)34-15-7-6-12-28(32(38)39)35-33(40)42-19-27-25-10-4-2-8-23(25)24-9-3-5-11-26(24)27/h2-5,8-11,13-14,17-18,27-28H,6-7,12,15-16,19H2,1H3,(H,34,36)(H,35,40)(H,38,39)/t28-/m0/s1
InChI key
BWJJONDPLYEAMC-NDEPHWFRSA-N
Application
Fmoc-Lys(Mca)-OH can be used as a building block to prepare fluorescent labeled peptides by solid-phase peptide synthesis. It is also used to synthesize luminescent lanthanide(III)-based chelates for spectroscopic applications, in particular, to label folded proteins or DNA.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)