Przejdź do
73749
Nα-Fmoc-Nε-biotinyl-L-lysine
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Biotinyl-Nε-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(biotinyl)-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H38N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.72
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
SMILES string
[H][C@@]12CS[C@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O)[C@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C31H38N4O6S/c36-27(15-6-5-14-26-28-25(18-42-26)33-30(39)35-28)32-16-8-7-13-24(29(37)38)34-31(40)41-17-23-21-11-3-1-9-19(21)20-10-2-4-12-22(20)23/h1-4,9-12,23-26,28H,5-8,13-18H2,(H,32,36)(H,34,40)(H,37,38)(H2,33,35,39)/t24-,25-,26-,28-/m0/s1
InChI key
OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
Other Notes
Synthesis of site-specific biotinylated probes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4021A2010
description
≥95.0% (HPLC)
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)