907278
H-L-Photo-leucine HCl
≥98%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid hydrochloride, (S)-2-Amino-3-(3H-diazirin-3-yl)butanoic acid hydrochloride, Diazirine amino acid, Photo-Leu, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
dostępność
available only in USA
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Inne uwagi
for generation of homogeneous conjugates from wild-type antibodies
Mechanistic studies of a small-molecule modulator of SMN2 splicing
Protein-Polymer Conjugation via Ligand Affinity and Photoactivation of Glutathione S-Transferase
Direct Interaction between an Allosteric Agonist Pepducin and the Chemokine Receptor CXCR4
Photo-leucine and photo-methionine allow identification of protein-?protein interactions in living cells
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) in chemical proteomics: a handy tool to investigate protein-protein interactions (PPIs)
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3