Przejdź do
907367
Fmoc-L-photo-methionine
≥95%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-4-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)butanoic acid, (S)-2-(Fmoc-amino)-4-(3H-diazirin-3-yl)pentanoic acid, Diazirine amino acid, Photo-Met, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-L-photo-methionine, ≥95%
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CCC4(N=N4)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI key
QKMQUEIDJLPYHS-SFHVURJKSA-N
Application
Fmoc-L-photo-methionine is a diazirine-containing, Fmoc-protected methionine amino acid and multifunctional photo-crosslinker. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (∼360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An unprotected version is also available as 907375.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
907294907286
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)