Przejdź do
900751
Biotinylated-D-lysine TFA salt
Synonim(y):
(R)-2-Ammonio-6-(5-((3aR,4R,6aS)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate 2,2,2-trifluoroacetate, BDL TFA salt
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28N4O4S · C2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
486.51
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)C(F)(F)F.[O-]C([C@@H](CCCCNC(CCCC[C@@H]1[C@@](NC(N2)=O)([H])[C@@]2([H])CS1)=O)[NH3+])=O
InChI
1S/C16H28N4O4S.C2HF3O2/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14;3-2(4,5)1(6)7/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);(H,6,7)/t10-,11-,12-,14-;/m1./s1
InChI key
ICPIMQLAGIDGFB-XSCHNBKYSA-N
Application
Biotinylated D-lysine (BDL) can be used to conjugate a biotin handle into bacterial peptidoglycan (PG) for various applications. For example, Suzanne Walker and coworkers reported that penicillin-binding protein PBP4 of Staphylococcus aureus could use BDL to biotinylate Lipid I and Lipid II, facilitating assays to measure infamously low-abundance pools of cellular lipid-linked PG precursors. BDL provides a tool for studying other aspects of PG assembly including antibacterial development efforts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2135SML2946914134
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)