Merck
907294
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Photo-Phe-OH
≥95%
Synonim(y):
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-ylo)metoksy)karbonylo)amino)-3-(4-(3-(trifluorometylo)-3H-diazyryno-3-ylo)fenylo)kwas propanowy, N-α-(9-fluorenylometyloksykarbonylo)-4-(trifluorometylodiaziryno)-L-fenyloalanina, Aminokwas diazirynowy, Aminokwas fotosieciujący, Blok konstrukcyjny fotoprojektora, Fmoc-Tdf-OH, Photo-Phe
Wybierz wielkość
50 MG
2970,00 zł
2970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2970,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H20F3N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
2970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C5(N=N5)c1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C26H20F3N3O4/c27-26(28,29)25(31-32-25)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(33)34)30-24(35)36-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,30,35)(H,33,34)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
UHXIAQUVGJCYSA-QFIPXVFZSA-N
Zastosowanie
Fmoc-L-Photo-Phe-OH to zawierający diazirynę, chroniony Fmoc fenylalanina aminokwas i wielofunkcyjny fotosieciujący. Jego włączenie do peptydów lub małocząsteczkowych sond i narzędzi pozwala na znakowanie metodą powinowactwa fotoelektrycznego celów komórkowych i interakcji białko-białko po napromieniowaniu światłem UV (∼360 nm) w celu utworzenia wiązania kowalencyjnego. Ten i inne wielofunkcyjne bloki konstrukcyjne sond będą nadal przyspieszać badania nad odkrywaniem leków w celu badania mechanizmów komórkowych, identyfikacji/walidacji celów i zrozumienia tradycyjnie nieleczalnych celów. Niezabezpieczona wersja jest również dostępna jako 907340.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michiel A Leeuwenburgh et al.
Organic letters, 8(8), 1705-1708 (2006-04-07)
[reaction: see text] A novel solid-phase synthesis strategy toward succinylhydroxamate peptides, using an appropriately protected hydroxamate building block, is described. Rapid and efficient access is gained to amine-functionalized peptides, which can be decorated with, for instance, a fluorescent label. In
Ryuto Kino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 25(15), 2972-2975 (2015-06-06)
Inhibition of amyloid-β (Aβ) aggregation could be a drug development target for treating Alzheimer disease. Insufficient activity to inhibit aggregation, however, remains a key issue. Here, we report a covalent modifier-type aggregation inhibitor of Aβ, diazirine-equipped cyclo-KLVF(β-Ph)F (2). Due to
Martijn W H Pinkse et al.
The Journal of biological chemistry, 284(24), 16354-16368 (2009-04-17)
The inhibitor peptide DT-2 (YGRKKRRQRRRPPLRKKKKKH) is the most potent and selective inhibitor of the cGMP-dependent protein kinase (PKG) known today. DT-2 is a construct of a PKG tight binding sequence (W45, LRKKKKKH, KI=0.8 microM) and a membrane translocating sequence (DT-6
Dany Fillion et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(7), 2200-2209 (2006-03-31)
A stereospecific convergent synthesis of N-[(9-fluorenyl)methoxycarbonyl]-p-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]-l-phenylalanine (Fmoc-12, Fmoc-Tdf) and its incorporation into the C-terminal position of the angiotensin II (AngII) peptide to form (125)I[Sar(1),Tdf(8)]AngII ((125)I-13) is presented. This amino acid photoprobe is a highly reactive carbene-generating diazirine phenylalanine derivative that
M Ploug et al.
Biochemistry, 37(11), 3612-3622 (1998-04-02)
Binding of urokinase-type plasminogen activator (uPA) to its cellular receptor (uPAR) renders the cell surface a favored site for plasminogen activation. Recently, a 15-mer peptide antagonist of the uPA-uPAR interaction, with an IC50 value of 10 nM, was identified using