Merck
900772
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥99%, <1000 ppm H2O
Synonim(y):
Tetrafluoroboran 1-metylo-3-etyloimidazoliowy, Tetrafluoroboran 1-etylo-3-metylo-1H-imidazoliowy
Wybierz wielkość
25 G
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
2230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<1000 ppm H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrafluoroboran 1-etylo-3-metyloimidazoliowy należy do klasy materiałów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Baterie litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.[1][2][3][4]
Zastosowanie
Ciecze jonowe (IL) to stopione sole o temperaturze topnienia poniżej 100 °C. Zwykle składają się z pary organicznego kationu i anionu. Ciecze jonowe wykazują unikalne właściwości, takie jak brak lotności, wysoka stabilność termiczna i wysokie przewodnictwo jonowe, dzięki czemu znajdują zastosowanie jako elektrolity w bateriach litowo-sodowych i barwnikowych ogniwach słonecznych. Są one również wykorzystywane jako media do syntezy polimerów przewodzących i materiałów elektrod interkalacyjnych.[5][6][7]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masayoshi Watanabe et al.
Chemical reviews, 117(10), 7190-7239 (2017-01-14)
Ionic liquids (ILs) are liquids consisting entirely of ions and can be further defined as molten salts having melting points lower than 100 °C. One of the most important research areas for IL utilization is undoubtedly their energy application, especially
Ionic liquids and their solid-state analogues as materials for energy generation and storage.
MacFarlane DR, et al.
Nature Reviews. Materials, 1, 15005-15005 (2016)
Dandan Han et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(4), 2405-2426 (2010-04-30)
Ionic liquids (ILs) have been applied in different areas of separation, such as ionic liquid supported membranes, as mobile phase additives and surface-bonded stationary phases in chromatography separations and as the extraction solvent in sample preparations, because they can be
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Produkty
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.