Merck
450227
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate
greener alternative
battery grade, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium phosphorus fluoride
Wybierz wielkość
5 G
461,00 zł
25 G
1590,00 zł
250 G
11 850,00 zł
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
461,00 zł
25 G
1590,00 zł
250 G
11 850,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiPF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
≥99.99% trace metals basis
klasa czystości:
battery grade
Formularz:
powder
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium hexafluorophosphate is a class of electrolytic materials that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
Zastosowanie
The product is widely used in the preparation of lithium-ion batteries.[5]LiPF6 was used along with dimethyl sulfoxide (DMSO) to compose an electrolyte solution for Li-air batteries.[6]
Inne uwagi
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery electrolyte.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Bone,Teeth
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proc. Power Sources Conf., 37th, 231-231 (1996)
Infrared spectroscopy studies on stability of dimethyl sulfoxide for application in a Li?air battery
Mozhzhukhina N, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(36), 18375-18380 (2013)
M D S Lekgoathi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 651-654 (2015-10-11)
The structure of LiPF6 has been probed using Raman scattering as well as pXRD and the results are compared and contrasted. The conventional Bragg angle scattering pXRD determines that dry LiPF6 crystallizes in a trigonal structure (Space Group R-3 (148))
Kewei Liu et al.
ACS nano, 9(6), 6041-6049 (2015-06-06)
The two-dimensional single-layer and few-layered graphene exhibit many attractive properties such as large specific surface area and high charge carrier mobility. However, graphene sheets tend to stack together and form aggregates, which do not possess the desirable properties associated with
Shijia Zhao et al.
Nanoscale, 7(5), 1984-1993 (2014-12-30)
Hydrogenated carbon nanomaterials exhibit many advantages in both mechanical and electrochemical properties, and thus have a wide range of potential applications. However, methods to control the hydrogenation and the effect of hydrogenation on the microstructure and properties of the produced
Produkty
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?