Merck
900787
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
greener alternative
≥98%
Synonim(y):
Octan 1-metylo-3-etyloimidazoliowy, Octan 3-etylo-1-metyloimidazoliowy
Wybierz wielkość
25 G
2500,00 zł
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
2500,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.5% H2O
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
gęstość
1.101 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Octan 1-etylo-3-metyloimidazoliowy należy do klasy materiałów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Baterie litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.[1][2][3][4]
Zastosowanie
Ciecze jonowe (IL) to stopione sole o temperaturze topnienia poniżej 100 °C, które zazwyczaj składają się z pary organicznego kationu i anionu. IL wykazują unikalne właściwości, takie jak brak lotności, wysoka stabilność termiczna i wysokie przewodnictwo jonowe. Znajdują zastosowanie jako elektrolity w bateriach litowo-sodowych i ogniwach słonecznych uczulanych barwnikiem, a także jako media do syntezy polimerów przewodzących i materiałów elektrod interkalacyjnych.[5][6][7]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ionic liquids and their solid-state analogues as materials for energy generation and storage.
Macfarlane D R, et al.
Nature Reviews. Materials, 1, 115005-115005 (2016)
Biodegradable ionic liquids
Part III. The first readily biodegradable ionic liquids
Gathergood, N., et al
Green Chemistry, 8, 156-160 (2006)
Dandan Han et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(4), 2405-2426 (2010-04-30)
Ionic liquids (ILs) have been applied in different areas of separation, such as ionic liquid supported membranes, as mobile phase additives and surface-bonded stationary phases in chromatography separations and as the extraction solvent in sample preparations, because they can be
Masayoshi Watanabe et al.
Chemical reviews, 117(10), 7190-7239 (2017-01-14)
Ionic liquids (ILs) are liquids consisting entirely of ions and can be further defined as molten salts having melting points lower than 100 °C. One of the most important research areas for IL utilization is undoubtedly their energy application, especially
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Produkty
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.