Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 730,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
730,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
SMILES string
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H6O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-6-7(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
VRFOKYHDLYBVAL-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- As a solvent on the thermal stability of lysozyme.
- As an additive on potassium hydroxide (KOH) electrolyte properties and hydrogen evolution reaction (HER) reaction kinetics.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 95% | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% |
| assay ≥95% | assay 95% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate
flash_point_f
310.1 °F
flash_point_c
154.5 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?