Merck
689483
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
97%
Synonim(y):
EMIM Ac
Wybierz wielkość
5 G
778,00 zł
50 G
3870,00 zł
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
778,00 zł
50 G
3870,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥96.5% (HPLC)
97%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤5.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
gęstość
1.101 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, an aprotic imidazolium room-temperature ionic liquid, is a cellulosic solvent.[1] The pretreatment of sugarcane bagasse with [Emim][Ac] leads to the formation of glucose via enzymatic saccharification.[2][2]
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate is a catalyst that can be used to perform the acid-free cellulose acetylation process.[3]
Zastosowanie
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate has been used in the preparation of ionic liquid ferrofluid (ILF).[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neutron diffraction, NMR and molecular dynamics study of glucose dissolved in the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate
Youngs, Tristan GA, et al.
Chemical Science, 2.8, 1594-0605 (2011)
Solvent-free acetylation of cellulose by 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate-catalyzed transesterification
Chen, Mingjie and Li, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 7, 16971-11697 (2019)
Structure and dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate via molecular dynamics and neutron diffraction
Bowron, D. T., et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114.23, 7760-7768 (2010)
Tobiasz Gabryś et al.
Carbohydrate polymers, 254, 117436-117436 (2020-12-29)
The paper presents the results of a study on the preparation of cellulose-based composite fibres (CEL) with graphene oxide addition (GO). Composite fibres (GO/CEL) were prepared via the wet spinning method from CEL solutions in 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate (EMIMAc) that contained
Molecular interactions in 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ion pair: a density functional study
Dhumal, Nilesh R., Hyung J. Kim, and Johannes Kiefer
The Journal of Physical Chemistry A, 113.38, 10397-10404 (2009)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf