Merck
809942
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate
greener alternative
battery grade, ≥99.9%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Synonim(y):
DMC, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
635821
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
18 mmHg ( 21.1 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
Klucz InChI
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a green chemical. Click here for more information.
Zastosowanie
Alkyl carbonates find applications as solvents for lithium ion battery electrolytes and the use of high quality battery grade electrolytes having extremely low water (<10 ppm) and acid (<10 ppm) contents are critical for achieving high electrochemical performance.
Inne uwagi
  • These additives have low water content (less than 100 ppm).
  • Please handle under inert and moisture free environment (glove box).
  • Keep containers tightly closed.
  • Keep away from heat and ignition sources.
  • Store in a cool and dry place.
  • Avoid storing together with oxidizers.
Informacje prawne
Product of MU Ionic Solutions Corp
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.