70956
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
BMIMPF6
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
gęstość
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is an imidazolium-based, hydrophobic, room temperature ionic liquid (RTIL). It can be prepared by reacting 1-methylimidazole with chlorobutane. Gaseous hydrofluorocarbons (HFCs) such as fluoromethane, fluoroethane and 1,1,2,2-tetrafluoroethane are soluble in BMIMPF6.
Zastosowanie
It can also be used as a medium for reactions such as:
- Ring-closing metathesis of diene and enyne substrates in the presence of a novel recyclable ruthenium carbene complex.
- Nickel(II)acetylacetonate catalyzed oxidation of aromatic aldehydes to the corresponding acids using dioxygen as the oxidant.
- Lipase-catalyzed enantioselective acylation of allylic alcohols.
- Allylation of aldehydes using tetraallylstannane to yield homoallylic alcohols.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter