Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł 353,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8366236
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
353,25 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
impurities
≤1.0% water
refractive index
n
density
1.149 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;2-1(3,4)5/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
MFXLOVLEQJRXFP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Enzyme catalysis in ionic liquids
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 1.149 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.21 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.2% water |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?