Merck
711721
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
EMIMBF4
Wybierz wielkość
100 G
1420,00 zł
1 KG
7560,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
1420,00 zł
1 KG
7560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an air and water stable[1], room temperature ionic liquid (RTIL).[2] It can be prepared by reacting 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide with tetrafluoroboric acid.[1]
Zastosowanie
  • Domieszkowane tetrafluoroboranem 1etylo-3-metyloimidazoliowym elektrolity żelowe o wysokiej przewodności jonowej i obniżonym potencjale reakcji anodowej dla urządzeń elektrochromowych: W niniejszym badaniu opisano przygotowanie tetrafluoroboranu 1-etylo-3-metyloimidazoliowego ([Emim] BF4) domieszkowanego elektrolitem żelowym na bazie poli(metakrylanu metylu) (PMMA) do zastosowań elektrochromowych, wykazując lepszą przewodność jonową i zmniejszone anodowe potencjały reakcji (Tang et al., 2017).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flexible Asymmetric Supercapacitor Based on Structure?Optimized Mn3O4/Reduced Graphene Oxide Nanohybrid Paper with High Energy and Power Density
Hu, Yating, et al.
Advances in Functional Materials, 25.47, 7291-7299 (2015)
Solubility of carbon dioxide in 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Soriano, Allan N., Bonifacio T. Doma Jr, and Meng-Hui Li
Journal of Chemical and Engineering Data, 53.11, 2550-2555 (2008)
Crystal structures of frozen room temperature ionic liquids, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (EMImBF 4), hexafluoroniobate (EMImNbF 6) and hexafluorotantalate (EMImTaF 6), determined by low-temperature X-ray diffraction
Matsumoto, Kazuhiko, et al.
Solid State Sciences, 8.10, 1250-1257 (2006)
Density and Viscosity Measurements for Binary Mixtures of 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate ([Emim][BF4]) with Dimethylacetamide, Dimethylformamide, and Dimethyl Sulfoxide
Fan, Xian-Heng, Yan-Ping Chen, and Chie-Shaan Su.
Journal of Chemical and Engineering Data, 61.2, 920-927 (2016)
Efficient, halide free synthesis of new, low cost ionic liquids: 1, 3-dialkylimidazolium salts containing methyl-and ethyl-sulfate anions
Holbrey, John D., et al.
Green Chemistry, 4.5, 407-413 (2002)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is it in liquid form and solid form?
    1 answer
    1. Product 711721 is of liquid form as listed in the PROPERTIES section of the Product Detail Page.