Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 732,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5162084
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
crystals
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
crystals
SMILES string
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide can be used to prepare:
- 1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)imide
- 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
- (EMI)[Cd(BTC)] (EMI = 1-ethyl-3-methylimidazolium, BTC = 1,3,5-benzenetricarboxylate), a coordination polymer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description ≥95% | description ≥95% | description ≥95% |
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥94.5% (HPLC), ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form liquid | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?