The XNAT product is a PCR kit optimized for use with tissue samples. None of the components of this kit are formulated with Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS).
XNAT
REDExtract-N-Amp™ 組織用PCRキット
sufficient for 10 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, hotstart, dNTPs included
別名:
Tissue direct PCR kit, Tissue direct PCR kit with loading dye
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
使用法
sufficient for 10 reactions
10 reactions sufficient for 10 amplifications
10 reactions sufficient for 10 extractions
sufficient for 100 reactions
100 reactions sufficient for 100 amplifications
100 reactions sufficient for 100 extractions
sufficient for 1000 reactions
1000 reactions sufficient for 1000 amplifications
1000 reactions sufficient for 1000 extractions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
色
red
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
- 遺伝子型解析のための迅速なゲノムDNA分離に最適
- 15分間でPCR用のゲノムDNAをシングルステップ抽出
- 抽出物から直接増幅するために特別に設計されたPCR ReadyMix
- ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
- 4oCで最低6ヵ月安定な抽出液
- REDExtract-N-Amp™は、PCR反応物の分析用アガロースゲルへの、簡便な直接導入のための追跡色素を含んでいます。
構成
その他情報
原理
本キットには、マウス尾、毛、動物組織、唾液、および口腔スワブからのゲノム DNA の抽出および増幅のための、バリデーションされたプロトコールが含まれています。 一般的な手順において、ゲノム DNA は、組織調製溶液および抽出溶液中で、室温において 10 分間インキュベートされたサンプルから抽出されます。 サンプルを 95°Cで 3 分間加熱し、その後 3 番目の溶液と混合し、PCR の前に阻害物質を中和します。 その後、DNA 抽出液の一部を、プライマーとキットに含まれる REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix を含む PCR 反応物へ添加します。
法的情報
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit has been created to release PCR-ready DNA from mouse tails in a 15 minute single tube procedure. The included 2x PCR mix is optimized to work with the crude extracts and the solutions in the kit
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
プロトコル
The following procedure is a modification of the Extract-N-Amp™ Tissue PCR protocol.
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
-
What is the composition of the different HBSS (-Ca++, -/+ Mg++)?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Describe the composition of the different HBSS (-Ca++, -/+ Mg++)
1 回答-
The XNAT product is a PCR kit optimized for use with tissue samples. None of the components of this kit are formulated with Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). See the link below to review the technical bulletin for this kit, which includes a list of components. https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/893/h6648for.pdf See the link below to review the formulation table for a number of HBSS products: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/893/h6648for.pdf
役に立ちましたか?
-
-
Is the extract compatible with SYBR green qPCR?
1 回答-
The extract from using the XNAT kit can be used for SYBR green qPCR, but we recommend using product S4320, Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMix (https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s4320_. This is a 2X reaction mix containing SYBR Green, buffer, salts, dNTPs, Taq polymerase and JumpStart™ Taq antibody. It is optimized specifically for use with the extraction reagents and contains JumpStart Taq antibody for hot start PCR to enhance specificity and SYBR Green I to act as a nonspecific reporter for real-time PCR. More information on our SYBR Green Extract-N-Amp™ kits can be found here: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/genomics/qpcr/sybr-green-extract-n-amp-tissue-pcr-kit
役に立ちましたか?
-
-
Are the XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit components available separately?
1 回答-
Only R4775, the REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix is available separately.
役に立ちましたか?
-
-
How do I quantitate my DNA with XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
1 回答-
The DNA extract generated using the Extract-N-Amp kit is very crude, and it is not possible to obtain a reliable 260/280 ratio. For quantitation of pure DNA, we recommend using one of our GenElute genomic DNA kits.
役に立ちましたか?
-
-
What is the shelf life of the kit XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit and how should I store it?
1 回答-
The shelf life of XNAT has not been determined. However, based on our storage guidelines, it should be usable for 1 year from the date of receipt. The REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kit can be stored at 2-8°C for up to three weeks. For long-term storage, greater than three weeks, -20°C is recommended. Do not store in a "frost-free" freezer. We recommend to store in 10 reaction aliquots.
役に立ちましたか?
-
-
I am unable to detect any PCR product with Product XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit.
1 回答-
From XNAT Technical Bulletin, troubleshooting guide table: PCR reaction may be inhibited due to contaminants in the tissue extract. Dilute the tissue extract with a 50:50 mix of extraction and neutralization solutions. To test for inhibition, include a DNA control and/or spike a known amount of template (100-500 copies) into the PCR along with the tissue extract.
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
役に立ちましたか?
-
-
How do I store my DNA samples for use with XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
1 回答-
DNA samples can be stored for up to 6 months at 2-8°C with the tissue sample removed.