Merck
M5904
Sigma-Aldrich
ミネラルオイル
BioReagent, for molecular biology, light oil
別名:
light mineral oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12181504
NACRES:
NA.52
グレード:
for molecular biology
テクニック:
PCR: suitable
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
light oil
テクニック
PCR: suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for overlaying aqueous reactions and centrifuge gradients
その他の活性
DNase, RNase, Protease, none detected
保管温度
room temp
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミネラルオイルは、通常、液体炭化水素の混合物です。ミネラルオイルは、原油を蒸留精製して得られます。
アプリケーション
ミネラルオイルは、サンプルの蒸発および交差汚染を制御するためのオーバーレイとして、さまざまな分子生物学的用途において使用できます。
ミネラルオイルは、以下の用途で使用されています:
  • キャピラリー収縮アッセイ用のゲルの懸濁
  • ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)反応混合物において、高温での反応液の蒸発を防ぐための蒸気バリアを形成させるため
  • 乳化系において液滴の合体を防ぐために連続系として
生物化学的/生理学的作用
ミネラルオイルは、空気と比べて優れた断熱性を提供します。ミネラルオイルは、電力用変圧器に使用した場合に、巻線からの除熱を促進します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M5904-5X5ML:4548173203034
M5904-VAR:
M5904-BULK:
M5904-5ML:4548173203027
M5904-6X500ML:4548173203041
M5904-500ML:4548173203010
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Microfluidic flow-focusing in ac electric fields
Tan SH, et al.
Lab on a chip, 14(6), 1099-1106 (2014)
A quantitative analysis of contractility in active cytoskeletal protein networks
Bendix PM, et al.
Biophysical Journal, 94(8), 3126-3136 (2008)
Construction of a full-length enriched and a 5'-end enriched cDNA library using the oligo-capping method.
Yutaka Suzuki et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 221, 73-91 (2003-04-22)
Paraffin wax as a vapor barrier for the PCR.
Sparkman DR
Genome Research, 2(2), 180-181 (1992)
S Nathakarnkitkool et al.
Electrophoresis, 13(1-2), 18-31 (1992-01-01)
Capillary electrophoretic separations of double-stranded DNA fragments in the size range of 20-2200 base pairs were achieved in less than 20 min with the use of a Tris-borate buffer containing hydroxyethylcellulose. Analyses were carried out in both uncoated and phenylmethyl-coated