スキップする
XNAT2
Extract-N-Amp 組織用PCRキット
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
別名:
Tissue direct PCR kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥59,200
この商品について
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
¥59,200
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Extract-N-Amp Tissue PCR キットには、幅広い種類の細胞および組織から DNA を迅速に抽出し、関心のある標的を PCR で増幅するために必要なすべての試薬が含まれます。 新規の抽出法により、長時間にわたる酵素消化または均質化の必要はありません。 キットには、抽出物から直接増幅するために特別に調合されたホットスタート PCR ReadyMix も含まれます。
キットにはマウス尾、毛髪、動物組織、唾液およびバッカルスワブ由来のゲノム DNA の抽出および増幅のための検証済みプロトコールが含まれます。 典型的な方法では、Tissue Preparation Solution および Extraction Solution を使用して、室温において 10 分間インキュベーションしたサンプルからゲノム DNA を抽出します。 サンプルを 95°Cで 3 分間加熱し、3 番目の溶液を混合して PCR 前に阻害性物質を中和します。 DNA 抽出物の一部を、キットに含まれるプライマーおよび Extract-N-Amp PCR ReadyMix を含む PCR 反応物に添加します。
Extract-N-Amp組織用 PCR キットは、さまざまな細胞や組織由来 DNA の迅速な抽出や直接PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)による目的のターゲットの増幅に必要な試薬のすべてを提供します。独自の抽出法により、長時間の酵素消化やホモジナイズの必要がなくなります。また本キットは、抽出液から直接増幅するために特別に設計された、ホットスタート PCR ReadyMixを含んでいます。
Application
Extract-N-Amp組織用PCRキットはマウス尾生検からのゲノムDNA抽出とポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に使用されています。[1][2][3][4][5][6]
Biochem/physiol Actions
キットにはマウス尾、毛髪、動物組織、唾液およびバッカルスワブ由来のゲノム DNA の抽出および増幅のための検証済みプロトコールが含まれます。 典型的な方法では、Tissue Preparation Solution および Extraction Solution を使用して、室温において 10 分間インキュベーションしたサンプルからゲノム DNA を抽出します。 サンプルを 95°Cで 3 分間加熱し、3 番目の溶液を混合して PCR 前に阻害性物質を中和します。 DNA 抽出物の一部を、キットに含まれるプライマーおよび Extract-N-Amp PCR ReadyMix を含む PCR 反応物に添加します。
Features and Benefits
  • 迅速 – 15分でPCR用のゲノムDNAを速やかに抽出
  • 便利 – 長時間の酵素消化やカラム精製が不要
  • 実用的 – 遺伝子型解析用の迅速なゲノムDNAの分離に完璧
  • フレキシブル – マウス尾、毛、動物組織、唾液、および口腔スワブ用のプロトコールを利用可能
  • 特異的 – ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
  • 抽出液は4 oCで最低6ヵ月安定
Other Notes
キットには、Tissue Preparation Solution、Extraction Solution、Extract-N-Amp PCR Reaction Mixが含まれています。
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
Legal Information
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
XNATXNAT2RXNAB2
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions, sufficient for 100 extractions
usage
sufficient for 10 reactions, 10 reactions sufficient for 10 amplifications, 10 reactions sufficient for 10 extractions, sufficient for 100 reactions, 100 reactions sufficient for 100 amplifications, 100 reactions sufficient for 100 extractions, sufficient for 1000 reactions, 1000 reactions sufficient for 1000 amplifications, 1000 reactions sufficient for 1000 extractions
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Can the kit destroy RNA in the tissue sample? The kit has been used to extract DNA for genotyping, and now the aim is to correlate genotypes with expression levels using qPCR. Is it possible to use the same extract produced by the Extract N Amp Tissue workflow to supply mRNA for qPCR? If not, would any of the kits be able to work in such a manner? The research involves young zebrafish larvae.
    1 回答
    1. The XNAT2, Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit is not suitable for RNA extraction and is specifically designed for rapid genomic DNA extraction and PCR amplification. Instead, it is recommended to use the GenElute Total RNA purification kit, RNB100.