Merck
Z374903
Sigma-Aldrich
PCRマルチウェルプレート
96 well plate for PCR
別名:
96ウェルPCR用プレート, 96ウェルPCR用マイクロプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96マルチウェルPCRプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥34,850
¥34,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥34,850
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.22
¥34,850
Check Cart for Availability
物質
colorless polypropylene
colorless wells
無菌性
non-sterile
特徴
plate format: 96 well standard
包装
case of 25 ea
メーカー/製品名
Sorenson 2633
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 well
ウェルの最大容量
300 μm
有効容積
200 μL
適合性
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
アプリケーション
agriculture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硬い上端プレート(製品に添付)はプレートの変形を抑えてPCRサーマルサイクラーへ的確にフィットさせ、ミクロマット/キャップストリップと共に漏れの無いシールを実現してくれます。それぞれのウェルの最大容量は200 μLです。
特徴および利点
  • バージンポリプロピレン
  • オートクレーブ完全対応
  • 保証付DNase(RNaseフリー)
  • ウェルの壁は薄く作られていますから短時間で温度平衡に達してサイクル時間が短縮されます
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
すべて表示