Merck
Z374881
キャップ付きPCRマイクロチューブ
capacity 0.65 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥10,050
1 CASE
¥24,540
¥10,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥10,050
1 CASE
¥24,540
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
¥10,050
Check Cart for Availability
物質
clear tube
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
詳細
Autoclavable
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
graduations: no
Push fit
包装
pack of 250 tubes
case of 4 packs
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.65 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
熱伝達の効率を高め、サイクル時間を短縮するため、壁を薄くしています。PerkinElmer、Biometra、MJ Research、Techne、Grant、Strategene(0.65 mLのみ)など、すべての主要サーマルサイクラーに適合します。DNaseフリー、RNaseフリーであることが認証されています。いずれも有機溶媒反応耐性であり、-4°C~121°Cの温度に耐えられます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
質問
  1. How any are in a pack and how may in a case. Z374881 PCR tubes
    1 回答
    1. This product is available in a pack of 250 tubes and a case of 1000 tubes (4 x 250 tubes), as stated in the 'PROPERTIES' section of the product page.