Merck
Z374962
PCR マイクロチューブおよびキャップストリップ
capacity 0.2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥102,500
¥102,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥102,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥102,500
Check Cart for Availability
物質
cap (strips)
colorless tube
無菌性
sterile
特徴
neck thread push fit
包装
pkg of 250 strips (8 tubes or caps per strip)
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
有効容積
0.2 mL
結合型
non-treated surface
詳細
誤って分離しないように、2重ブリッジで接続された8本のチュ-ブからなるストリップです。 キャップも8本のストリップに入っています。 必要に応じて切り離し、単独で使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
プロトコル
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.
すべて表示