スキップする
E3004
Extract-N-Amp PCR ReadyMix
Amplifications to support Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™
別名:
Plant direct PCR master mix, Tissue direct PCR master mix
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1.2 mL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥42,300
12 mL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥325,000
125 mL
カートの在庫状況を確認する
¥1,840,000
この商品について
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
¥42,300
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
crude DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Extract-N-Amp PCR ReadyMixは、抽出物からの直接PCR増幅のために特別に設計されたホットスタートPCR master mixです。
PCR ReadyMixはSigma社のExtract-N-Amp Plant PCR kit およびExtract-N-Amp Tissue PCR Kitと共にご使用いただけるよう設計されています。すべてのExtract-N-Amp kitsには、抽出当たり1回のPCR反応に十分なPCR ReadyMixが含まれています。しかし、さらにPCR反応が必要な場合、追加のPCR ReadyMixが必要になるかもしれません。
Application
Extract-N-Amp PCR ReadyMixは、下記の用途に使用されています:
  • ゲノムDNA抽出[1]
  • 真菌DNA抽出およびポリメラーゼ連鎖反応(PCR)による増幅[2]
  • 直接PCR増幅[3][4]
  • 遺伝子型解析[5][6]
  • リアルタイムPCR[7][8]
Legal Information
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
R4775R2523P0982
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
input
crude DNA
input
-
input
purified DNA
input
purified DNA
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. Sehr geehrte Damen und Herren, sollen wir nach dem PCR Lauf, Ladepuffer dazugeben?
    1 回答
    1. The amplified DNA should be loaded onto an agarose gel after the PCR is completed by adding a separate loading buffer or tracking dye, such as Gel Loading Solution, Catalog Number G2526.
      役に立ちましたか?
  2. Can I use the TriTrack DNA Loading Dye or the TrakitCyanoOrange Loading Buffer with the ReadyMix??
    1 回答
    1. The choice of loading dye will not impact the performance the the E3004 - Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix. While we have not tested loading dyes outside of the product, G2526, any commercial DNA loading dye is expected to be compatible.
      役に立ちましたか?
  3. What is the polymerase used for this kit? I am trying to calculate Tm for my PCR, but I would need to know what type of polymerase this kit uses. I am guessing something close to Q5 Hotstart?
    1 回答
    1. This kit employs Taq DNA polymerase (Product D6677).
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー