スキップする
E7526
抽出用溶液
Molecular Biology
Extraction Solution
別名:
DNA extraction solution, Extract‑N‑Amp extraction solution
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
24 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥29,100
120 mL
カートの在庫状況を確認する
¥163,000
1 L
カートの在庫状況を確認する
¥457,000
この商品について
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
¥29,100
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
抽出溶液は、直接PCR増幅[1]およびDNAの抽出に使用されています。[2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D5688N9784T3073
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
feature
hotstart
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
color
colorless
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー