スキップする
B7906
1-ブタノール
Molecular Biology, ≥99%
別名:
n-ブタノール, ブチルアルコール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
500 mL
カートの在庫状況を確認する
¥11,900
この商品について
化学式:
CH3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
74.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-751-6
Beilstein/REAXYS Number:
969148
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
Molecular Biology
Bp:
116-118 °C (lit.)
Vapor pressure:
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
¥11,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
color
colorless
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
1-ブタノールは、塩化セシウム密度勾配超遠法によって精製された DNA から臭化エチジウムを除去するために使用される、無色透明のアルコールです。また、繰り返し抽出による希薄な核酸溶液の濃縮にも使用され、エタノール沈殿による回収率を改善します。
Application
1-ブタノールは以下の用途に用いられています:
  • 血液サンプル中のメチル化アルギニンのレベルを測定するための誘導体化プロセス
  • デアセチラーゼCobBによるリシン修飾における液体クロマトグラフィー質量(LC-MS)分析
  • ササゲからの植物性素材の抽出
  • PCRとシーケンシングによる追加増幅の前の増幅済みヒトDNAサンプルを抽出および精製するため
1-ブタノールは、核酸の精製および濃縮の手順への使用に適しています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
RTC000092PHR120934867
1-ブタノール Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1209
1-ブタノール
description
Molecular Biology, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
suitable for HPLC, ≥99.7%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.7%
grade
Molecular Biology
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
HPLC grade
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-ブタノール
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
適用法令
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
B7906-4X25ML: + B7906-500ML:4548173189482 + B7906-BULK: + B7906-25ML:4548173189468 + B7906-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー