詳細
Amplification ReadyMix to supplement Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue kits
品質水準
使用法
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
特徴
dNTPs included
hotstart
アプリケーション
agriculture
検出方法
probe-based
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
E0781-PH:
E0781-125ML-PW:
E0781-VAR:
E0781-BULK:
E0781-VAR-PW:
E0781PROC:
E0781-125ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.