Merck
610003
Avanti
PCメンブレン0.05um
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Extruder PC膜, ポリカーボネートメンブレン0.05μm 19mm(100/pk)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥69,400
¥69,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥69,400
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
¥69,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Avanti 社′の Mini-Extruder 用ポリカーボネートメンブレン。
Avanti Research Mini-Extruder についてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
PCメンブレンは平滑な表面にトラックエッチングによる均一な円筒状細孔を有するフィルターメンブレンです。[1]
アプリケーション
PCメンブレン0.05umは単層リポソームを押し出すために使用されています。[2][3]
生物化学的/生理学的作用
PCメンブレンは、優れた機械的特性、化学的安定性、および非自家蛍光特性を示しています。[4]本化合物は、様々な細菌を同定するための免疫蛍光直接カウント法として幅広く使用されています。[4]
構成
Whatman® Nuclepore親水性メンブレン 800308
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formation of supported lipid bilayers containing phase-segregated domains and their interaction with gold nanoparticles
Melby ES, et al.
Environmental science. Nano, 3(1), 45-55 (2016)
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)
Determination of glycolipid-protein interaction specificity.
Lopez PHH and Schnaar RL
Methods in Enzymology, 417, 205-220 (2006)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)