Merck
610023
Avanti
Extruder Set(ホルダー/ヒーティングブロックなし)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Extruder Set(ホルダー/ヒーティングブロックなし)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥184,000
¥184,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥184,000
About This Item
UNSPSCコード:
23151503
NACRES:
NB.51
¥184,000
Check Cart for Availability
特徴
Extruder Set without Block
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
15-25°C
詳細
API972:NSC 972押出機キットボックス(9-3/16" x 7-3/16" x 2-7/8")
Avanti Mini-Extruder を使用すると、研究者や科学者は、効率的かつ迅速な押出により、大きな単層小胞(LUVET)を調製できます。追加情報は、パンフレットをダウンロードしてご覧ください。
Avanti Research Mini-Extruder についてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
アプリケーション
ホルダー/加熱ブロックのない押出機セットは、コレステロールが存在しない状態でのリポソームの調整に使用されています。[1] カルボキシフルオレセインを含む大型の単層小胞(リポソーム)の調整にも使用されています。[2]
包装
Mini-Extruder(セット):説明書、ミニ押出機、1000 μLのシリンジ2本、孔径0.1 μmのポリカーボネートメンブレン100 枚、フィルターサポート100個を含みます。
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandSDS
よく一緒に購入される製品
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro Lipid Transfer Assay
Zhang Y and Wang X
Current Biology (2012)
Liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
プロトコル
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.