Merck
P3556
Sigma-Aldrich
L-α-ホスファチジルコリン
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-ホスファチジルコリン, L-α-レシチン, PC, アゾレクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
5209585
EC Number:
UNSPSCコード:
51321705
NACRES:
NA.25
由来生物
egg yolk
品質水準
タイプ
Type XVI-E
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
lyophilized powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホスファチジルコリンは、グリセロリン脂質クラスに属し、ヘッドグループとしてコリンを含有しています。コリンは、骨格にエステル結合した脂肪酸のグリセロールに接着しています。真核生物の主要なリン脂質です。
アプリケーション
L-α-ホスファチジルコリンは以下の用途に使用されています:
  • クロドロン酸内包リポソームによりクッパー細胞枯渇下で使用する脂質薄膜を作成するため
  • γ-セクレターゼin vitroアッセイに使用するアッセイバッファーの成分として
  • 5-リポキシゲナーゼ酵素活性のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)アッセイに使用するための基質ミックスの調製
生物化学的/生理学的作用
さらに、リゾホスファチジルコリン、ジアシルグリセロール、ホスファチジン酸、リゾホスファチジルコリン、アラキドン酸、血小板活性化因子などの脂質メッセンジャー/生物活性脂質の供給源としても機能します。ホスファチジルコリンは、CDP-コリン(シチジンジホスフォコリン)経路によって肝臓で産生されます。
総脂質の約15%を占める脳の主要な構造リン脂質で、主に灰白質に局在しています。
包装
アルゴン封入しています。
調製ノート
Singleton, W.S., et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965)の方法を改変して調製されています。
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3556-BULK-N:
P3556-25MG-PW:
P3556-VAR:
P3556PROC:
P3556-1G-PW:
P3556-100MG-KC:
P3556-PH:
P3556-100MG-PW:
P3556-250MG:
P3556-500MG-PW:
P3556-BULK:
P3556-1G:
P3556-25MG:
P3556-500MG:
P3556-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FTIR-spectroscopic characterization of phosphocholine-headgroup model compounds
Pohle W, et al.
Journal of Molecular Structure, 563, 463-467 (2001)
Coactosin-like protein supports 5-lipoxygenase enzyme activity and up-regulates leukotriene A4 production
Rakonjac M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(35), 13150-13155 (2006)
Lea M Hürlimann et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(9), 5400-5411 (2016-07-07)
Nosocomial infections with Enterococcus faecalis are an emerging health problem. However, drug efflux pumps contributing to intrinsic drug resistance are poorly studied in this Gram-positive pathogen. In this study, we functionally investigated seven heterodimeric ABC transporters of E. faecalis that
Molecular distinction of phosphatidylcholine synthesis between the CDP-choline pathway and phosphatidylethanolamine methylation pathway
DeLong CJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(42), 29683-29688 (1999)
Marine omega-3 phospholipids: metabolism and biological activities
Burri L, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(11), 15401-15419 (2012)
プロトコル
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%