サイズを選択してください
100 MG
¥27,500
¥27,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,500
About This Item
¥27,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
おすすめの製品
品質水準
無菌性
non-sterile; 0.2 μm filtered
アッセイ
>98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
分子量
5,700 Da
包装
pkg of 100 mg
メーカー/製品名
Roche
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
溶解性
water: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
InChI Key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
遺伝子情報
human ... INS(3630)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
示された標準と比較して、少なくとも同じ比活性(EC<sub>50</sub>)が保証されます。
組換えヒトインスリンは、酵母で産生され、標準的なクロマトグラフィー技術によって精製されます。インスリンは血糖を調節します。筋肉や脂肪細胞では、グルコース摂取と代謝を刺激します。さまざまな酵素の発現を制御します。[1]
特異性
ヒトインスリンはほとんどの哺乳動物細胞に作用します。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸や脂肪酸の細胞内への取り込み、利用および貯蔵を調節し、グリコ-ゲン、タンパク質および脂肪の分解を阻害します。
膵島のβ細胞で産生される2本鎖ポリペプチドホルモンです。分子量は約5800 Daです。α鎖とβ鎖は、2本の鎖間ジスルフィド結合を解して連結しています。α鎖には、鎖内ジスルフィド結合が存在します。インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸や脂肪酸の細胞内への取り込み、利用および貯蔵を調節し、グリコ-ゲン、タンパク質および脂肪の分解を阻害します。
その他情報
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
品質
エンドトキシンレベル:<0.1EU/μg(LAL-テスト)
注:1 EUは0.1 ngに相当
注:1 EUは0.1 ngに相当
シーケンス
A鎖:21 AS、B鎖:30 AS、2つのジスルフィド架橋で連結された
天然のヒトインスリンと同一の2本のポリペプチド鎖(A鎖:21アミノ酸、B鎖:30アミノ酸、2つのジスルフィド架橋によって連結されている)。
単位の定義
EC50定義:3T3(A31)細胞で細胞増殖の最大半量の刺激(MTT切断)を支持するために必要なヒトインスリンの濃度。
物理的形状
塩酸溶液(pH 2.3)からの凍結乾燥品(結晶性インスリン)
調製ノート
使用濃度:1~10 μg/ml
無血清細胞培養液の推奨濃度は1~10 μg/mlです。
ほとんどすべての場合において細胞増殖の刺激に必要とされるインスリンの濃度は、生理学的濃度と比較して非常に高くなっています。インスリンは、いくつかの細胞株のインスリン様成長因子(IGF、ソマトメジン)を模倣している場合があります。IGFに対して高い親和性を持ち、インスリンに対して低い親和性を持つ受容体を占有するためには、高いインスリン濃度が必要である可能性があります。
使用溶液:ヒトインスリン組換え体(100 mgまたは500 mg)を滅菌再蒸留水に溶解してください(最終濃度:10 mg/ml)。
保管条件(使用溶液):-15~-25°C
復元した、希釈していない溶液は、-15~-25°Cで安定です。
注:凍結と融解の繰り返しは避けてください。
無血清細胞培養液の推奨濃度は1~10 μg/mlです。
ほとんどすべての場合において細胞増殖の刺激に必要とされるインスリンの濃度は、生理学的濃度と比較して非常に高くなっています。インスリンは、いくつかの細胞株のインスリン様成長因子(IGF、ソマトメジン)を模倣している場合があります。IGFに対して高い親和性を持ち、インスリンに対して低い親和性を持つ受容体を占有するためには、高いインスリン濃度が必要である可能性があります。
使用溶液:ヒトインスリン組換え体(100 mgまたは500 mg)を滅菌再蒸留水に溶解してください(最終濃度:10 mg/ml)。
保管条件(使用溶液):-15~-25°C
復元した、希釈していない溶液は、-15~-25°Cで安定です。
注:凍結と融解の繰り返しは避けてください。
再構成
滅菌再蒸留水(最終濃度10 mg/ml)で復元し、PBS(リン酸緩衝生理食塩水)または1 mg/ml(0.1%)BSA(ウシ血清アルブミン)[もしくはHSA(ヒト血清アルブミン)]もしくは1〜10%血清を含む培地でさらに希釈します。
よく一緒に購入される製品
WGK
nwg
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hayma Hammoud et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 232(2), e13623-e13623 (2021-02-10)
We examined if tonic γ-aminobutyric acid (GABA)-activated currents in primary hippocampal neurons were modulated by insulin in wild-type and tg-APPSwe mice, an Alzheimer's disease (AD) model. GABA-activated currents were recorded in dentate gyrus (DG) granule cells and CA3 pyramidal neurons
Linda Jacobsen et al.
BioTechniques, 47(1), 617-624 (2009-07-15)
Transfection is used to introduce a gene of interest into a cell. To interpret the downstream results, understanding which effects are the true biological responses to the gene and which, if any, are off-target effects can be difficult. In order
The insulin signaling system.
M F White et al.
The Journal of biological chemistry, 269(1), 1-4 (1994-01-07)
Rafael Contreras-Montoya et al.
ACS applied materials & interfaces, 13(10), 11672-11682 (2021-03-05)
Protein therapeutics have a major role in medicine in that they are used to treat diverse pathologies. Their three-dimensional structures not only offer higher specificity and lower toxicity than small organic compounds but also make them less stable, limiting their
Renata M Martin et al.
Nature communications, 11(1), 2713-2713 (2020-06-03)
Despite their rapidly-expanding therapeutic potential, human pluripotent stem cell (hPSC)-derived cell therapies continue to have serious safety risks. Transplantation of hPSC-derived cell populations into preclinical models has generated teratomas (tumors arising from undifferentiated hPSCs), unwanted tissues, and other types of