スキップする
C7752
シトクロムC from equine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
別名:
シトクロムC ウマ心臓由来
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mg
在庫from市川市大町368
¥38,800
100 mg
在庫from市川市大町368
¥59,600
500 mg
在庫from市川市大町368
¥214,000
1 g
在庫from市川市大町368
¥355,000
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥912,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
¥38,800
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
horse heart
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
form
powder
mol wt
12,384
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
Application
H2O2およびUV処理により、ウマシトクロムcの特定部位と範囲の酸化を特徴付けました。こうした状態の部位は、細胞内の酸化環境用のバイオマーカーとして使用可能であることが示唆されました。
チートクロムcは、ミトコンドリア依存性アポトーシスの誘発剤としてさまざまな調査研究で使用されています。チートクロムcの酸化部位の同定とモニタリングは、酸化ストレス関連の症状および疾患の評価に大きな意味を持つ可能性があります。チートクロムcは、酸化的損傷の範囲と細胞および組織の抗酸化能力を評価するためのバイオマーカーとして使用できる可能性があります。
チートクロムcは、ブルーネイティブゲル電気泳動(BN-PAGE)を用いて複合体IV活性を検出および評価するためのリン酸緩衝液の成分としての使用に適しています。また、単離された腎食細胞で細胞外スーパーオキシドアニオン(ECSA)を検出するためにも使用できます。
Biochem/physiol Actions
シトクロムcは、主に電子伝達系のミトコンドリアタンパク質として知られています。シトクロムcは、細胞内で二価鉄状態と三価鉄状態の間を遷移して効率のよい生物学的電子輸送体となり、植物と動物のどちらでも細胞酸化において重要な役割を果たしています。一般に呼吸の汎用触媒と考えられており、呼吸基質と酸素との間に必要な電子架橋を形成します。
チートクロムcは、アポトーシス経路における重要なメディエーターとして認識されています。ミトコンドリアチトクロームcの細胞質への放出は、アポトーシスを刺激し、細胞におけるアポトーシス過程のインジケーターとして一般的に使用されます。
Preparation Note
TCAではなく酢酸を用いて調製されています。
Other Notes
より詳しい情報については、cytochrome c and electron transport at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2867C7150C3483
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
-
biological source
human heart
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
~12,400
mol wt
11 kDa by SDS-PAGE
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under シトクロムC from equine heart
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C7752-50MG: + C7752-BULK: + C7752-5G: + C7752-500MG: + C7752-25MG: + C7752-100MG: + C7752-VAR: + C7752-250MG: + C7752-1G: + C7752-RSAMPLE: + C7752-EW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 回答
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      役に立ちましたか?
  2. How do I determine how much of Product C7752, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 回答
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. How should I store solutions of Product C7752, Cytochrome c?
    1 回答
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      役に立ちましたか?
  5. Is Product C7752, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 回答
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.