Merck
610010
Avanti
PCメンブレン1.0um
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Extruder PC膜, ポリカーボネートメンブレン1.0μm 19mm(100/pk)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Avanti社のMini-Extruder用ポリカーボネートメンブレン。
Avanti Research Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
アプリケーション
PCメンブレン1.0umは、蛍光分光法用の脂質小胞を調製するのにミニエクストルーダーを使用しています。
生物化学的/生理学的作用
ポリカーボネートメンブレンは、押出成形により均一で特定のサイズのリポソームを作製するのに有用です。
構成
Whatman® Nuclepore親水性メンブレン 800319
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Quantitative Fluorometric Approach for Measuring the Interaction of RhoGDI with Membranes and Rho GTPases
Johnson J, et al.
Methods in Molecular Biology, 107-119 (2012)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)