Rutenium-alapú festékek a színezék-érzékenyített napelemek számára
Dr. Hans Desilvestro, Dr. Yanek Hebting
Dyesol Ltd., 3 Dominion Place, Queanbeyan NSW 2620 AUSTRALIA
A festékérzékenyített napelemek működési elve
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a nagy hatékonyság és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik. Míg a jelenlegi DSC-k akár 11%-os fény-villamosenergia átalakítást biztosítanak,1-3 az optimalizált anyagok és az újszerű cella- és modularchitektúrák révén jelentős további javulást terveznek. Ezen túlmenően a DSC-eszközök félig átlátszóvá alakíthatók, hogy gyakorlatilag bármilyen szögből és irányból begyűjthessék a fényt, ami megnyitja az utat az épületek fotovoltaikus ablakaként vagy kisméretű eszközökben való felhasználásuk előtt.
1. ábra. Az elektronok útvonalának vázlata egy DSC rendszerben
Az 1. ábrán látható vázlat 1. ábra a DSC működési elvét mutatja be:
- A fényt elnyeli egy monomolekuláris festékréteg, amely egy nanokristályos TiO vékony filmre kemoszorbeálódik.2 egy elektront a Ru2+ alapú alapállapotból egy gerjesztett állapotba (Ru2*) juttat.
- A gerjesztett elektron ezután nagyon rövid időn belül (piko- és femtoszekundumok között) átkerül a TiO2 vezetési sávjába (CB). Ez hatékony töltésszétválasztáshoz vezet, a titánium-dioxid fázisban negatív töltéssel, a felületen adszorbeálódott Ru3+ pedig pozitív töltéssel.
- A Ru3+ faj ezután nagyon gyorsan (nanoszekundumokon belül) redukálódik az elektrolitrendszerben jelen lévő jodid-anion (I¯ ) által. A TiO2 -ba az előző lépésben bejuttatott elektron addig diffundál a részecskék nanohálózatán keresztül, amíg el nem éri az áramgyűjtéshez szükséges elektromosan vezető felületet, pl. egy vékony vezető, átlátszó oxidréteget üveg, műanyag vagy fémszubsztráton.
- A fotoanódból így áramként kivont elektromos töltés hasznos elektromos energia előállítására hasznosítható.
- Az elektromos áramkör bezárása érdekében a negatív töltések egy ellenelektród (CE) felületére irányulnak, ahol az I3¯ I¯-ra csökken. Így a DSC-n belül nem történik nettó kémiai reakció.
A DSC működése sokkal közelebb áll a fotoszintetikus folyamatokhoz, mint a hagyományos szilárdtest-fotovoltaikus eszközök, például a szilíciumalapú napelemek működése. A fotoszintézishez hasonlóan a DSC-kben is a fényátalakítás hatékonysága a reakciók relatív sebességétől, azaz a kinetikától függ. Az elektroninjekció a titanium-dioxid vezetési sávjába sokkal gyorsabb, mint az alapállapotba való visszavezető elektronrelaxációs folyamatok vagy a festék gerjesztett állapotát érintő kémiai mellékreakciók. Sőt, az oxidált festék (Ru3+) I¯ általi redukciója lényegesen gyorsabb4 mint az injektált elektron és a Ru3+ közötti közvetlen rekombinációs reakció.
Ruténium színezékek
A színezékkel érzékenyített napelemekben a színezék az egyik legfontosabb összetevő a magas energiaátalakítási hatásfok eléréséhez. Az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek az újszerű festékszerkezetek tervezésében a rendszer teljesítményének növelése érdekében. Különösen az úttörő rúthénium alapú N-3 festék amfifil homológjait fejlesztették ki. Ezek az amfifil színezékek számos előnyt mutatnak az N-3 színezékkel szemben, mint például:
- aa a kötésrész magasabb alapállapotú pKa -ja, így növelve az elektrosztatikus kötődést a TiO2 felületen alacsonyabb pH-értékeknél,
- a festék csökkent töltése csillapítja az elektrosztatikus taszítást az adszorbeált festékegységek között, és ezáltal növeli a festékterhelést,
- /li>
- növeli a napelemek stabilitását a víz okozta festék deszorpcióval szemben,
- ezen komplexek oxidációs potenciálja katódosan eltolódik az N-3 érzékenyítőhöz képest, ami növeli a ruthénium III/II pár reverzibilitását, ami fokozott stabilitáshoz vezet.5
N-3C26H16N6O8RuS2 Mol Wt: 705.64
N-719C58H86N8O8RuS2 Mol Wt: 1188.55
Z-907C42H52N6O4RuS2 Mol Wt: 870.10
2. ábra. Rutenium alapú N-3, N-719 és Z-907 színezékek.
Synonym | Termék | Termékleírás | Termékszám. | ||
---|---|---|---|---|---|
N-3 | cis-Bisz(izotiocianato)bis(2,2'-bipiridil-4,4'-dikarboxiláto-ruthénium(II) |
| 703206 | ||
N-719 | Di-tetrabutil-ammónium cisz-bisz(izotiocianato)bisz(2,2'-bipiridil-4,4'-dikarboxiláto)ruthénium(II) |
| 703214 | ||
Z-907 | cis-Bisz(izotiocianato)(2,2'-bipiridil-4,4'-dikarboxiláto)(4,4'-di-nonil-2'-bipiridil)rúthénium(II) |
| 703168 |
A ruténium-alapú színezékek ligandum-központú töltésátmeneteket (LCCT) (π - π*), valamint fém-ligandum töltésátmeneteket (MLCT) (4d - π*) mutatnak, amelyek megfigyelhetők az N-719 és Z-907 színezékek UV/Vis spektrumában (3. ábra). Az alacsonyabb energiáknál lévő abszorpciós sávok az MLCT átmeneteket (λ1 és λ2) jelentik.), míg a nagyobb energiaigényű átmenetek (λ3 és λ4) az LCCT-átmeneteknek felelnek meg.6
3. ábra.Az N-719 (703214-es termékszámú) és a Z-907 (703168-as termékszámú) színezékek UV/Vis spektrumai.
DSC Cell
Egy áttetsző DSC, amelynek aktív területe 0.88 cm2 (8 mm x 11 mm), amely a Dyesol tesztcella hardverén7,8 alapuló, N-719 festékkel készített, a 4. ábrán látható. A narancssárga színű terület a festékkel módosított titánium-dioxidnak köszönhető; a sárga színt a rendszer elektrolitja adja.
4. ábra.N-719 festékkel gyártott Dyesol áttetsző tesztcella (skála nm-ben)
JV görbék
A szabványos tesztcellákat a JV-diagramok jellemzik, amint az a következő ábrán látható 5. ábra három különböző napsugárzási szintnél (1 nap 100 mW cm-2-nak felel meg). A feszültséget,V, és az áramsűrűséget, J (mA cm-2), a maximális teljesítményponton a Vmax és Jmax jelöli. Ezért a hatásfokok a következőképpen számíthatóak:
η (%) = (Vmax x Jmax) / (napszint)
5. ábra.JV görbék N-719 (balra) és Z-907 (jobbra) festékalapú DSC eszközökhöz.
A kereskedelmi forgalomban kapható, alacsony illékonyságú elektrolitrendszereknél a jellemző rövidzárlati áramok 15,5 mA cm-2 és 13.7 mA cm-2 teljes napsütésben 5,7%-os és 4,8%-os hatékonysággal az N-719 és a Z-907 esetében. A DSC-rendszerekben a teljes napfényszintű hatásfokokhoz képest a hatásfokok jellemzően alacsonyabb napfényszinteknél 7,8%-ra (5,2 mA cm-2) és 7,6%-ra (1.5 mA cm-2) az N-719 esetében, valamint 6,9%-ra (4,8 mA cm-2) és 6.9% (1,4 mA cm-2) a Z-907 esetében 1/3 nap, illetve 1/10 napnál.
Network error: Failed to fetch