Fontos dokumentumok
703206
cis-Bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II)
Szinonimák:
Greatcell Solar®, N-3 dye
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95% (NMR)
Minőségi szint
Forma
powder
mp
>300 °C
λmax
534, 395, 312 nm (lit.)
SMILES string
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C(O)=O
InChI
1S/2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMISXESAJBVFNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.