Merck
KezdőlapFotometria és reflektometriaK268 Olívaolaj A Bizottság 2568/91/EGK rendelete IX. melléklete
K268 Olívaolaj: A 2568/91/EGK bizottsági rendelet IX. melléklete szerint
UV-spectrophotometric determination of the specific absorbance at 268 nm; method No. 2526
Spectroquant® spektrofotométerek - Prove 100, Prove 300, & prove 600
BEVEZETÉS
A K268-teszt az olívaolajok minőségének és oxidatív stabilitásának értékelésére használt jelentős analitikai módszer. Konkrétan az olívaolajminták abszorbanciáját méri 268 nm-es hullámhosszon. Ez a teszt döntő fontosságú a konjugált dienek jelenlétének kimutatásában, amelyek az olajban lévő oxidáció indikátorai. A K268 értékek kiértékelésével lehetővé válik az oxidáció mértékének meghatározása, valamint az olívaolaj frissességének és általános minőségének nyomon követése.
Ez az alkalmazási közlemény az olívaolajok K268-értékeinek meghatározását írja le UV-spektrofotometriás elemzéssel, a 2568/91/EGK bizottsági rendelet IX. mellékletében meghatározott irányelvek szerint.1
ANYAGOK ÉS REAGENSEK:
  • Isooktán a spektroszkópiához Uvasol® (1.04718)
  • Téglalap alakú cellák kvarc 10 mm (1.00784)
  • Spectroquant® UV/VIS spektrofotométer Prove 300 (173017) vagy
  • Spectroquant® UV/VIS spektrofotométer Prove 600 (173018)
  • Volumetrikus lombikok, A osztály, térfogattartomány 25 ml és 100 ml között
  • Analitikai mérleg 0.001 g
  • Papírszűrők
MÓDSZER ÉS MÉRÉSTARTOMÁNY:
  • Módszer sz. 2526
  • 0 - 4,00 K268
MINTÁK ELŐKÉSZÍTÉSE:
  • Folyékony mintákat 30 °C-on homogenizáljuk.
  • A szilárd mintákat melegítsük fel max. 10 °C-kal az olvadáspont fölé, olvassza fel és homogenizálja. Ha szennyeződések vannak jelen, szűrje a mintát gyorsszűrő papíron.
  • Mérje a mintát egy mérőlombikba, 1 mg-ra pontosan mérve.
  • A minta mennyiségét és a mérőlombik térfogatát úgy kell megválasztani, hogy a mérőoldat 268 nm-en 0,1 és 0,8 A közötti abszorbanciát mutasson. A következő táblázat használható a tájékozódáshoz:
  • Adjunk hozzá néhány milliliter izooktánt, és oldjuk fel a mintát szobahőmérsékleten. Ezt követően töltse fel a mérőlombik tartalmát jelig izooktánnal, és keverje össze. A zavaros oldatokat papírszűrőn keresztül szűrje le.
NULLÁZÁSI BEÁLLÍTÁS
Minden mérési sorozathoz nullázásra van szükség. Ajánlott ugyanazt a cellát használni a nullpontbeállításhoz és a mintaméréshez. A mérési sorozat nullázási eljárását a műszer automatikusan kéri.
  • A nullázás beállításához töltse meg a 10 mm-es téglalap alakú kvarccellát izooktánnal.
  • A felszólítás után helyezze az izooktánnal töltött téglalap alakú küvettát a küvettatartóba, a nullpontbeállítás automatikusan végrehajtódik.
  • "OK"-gal erősítse meg a nullpontbeállítás végrehajtását.
  • A nullpontbeállítás a teljes mérési sorozatra érvényes.
MÉRÉS ELJÁRÁS
  • Válassza ki a 2526 "K268 (olívaolaj)" módszert a módszerlistából.
  • Adja meg a súlyt grammban, és erősítse meg a "OK" gomb megnyomásával.
  • A mintaoldat térfogatának megadásához koppintson a "Sample Solution" (mintaoldat) sorban lévő beviteli mezőre, adja meg a térfogatot milliliterben, és erősítse meg a "OK" billentyűvel.
  • Nyomja meg a "START" gombot a mérési üzemmódba lépéshez.
  • Az első minta mérése előtt a rendszer automatikusan nullpontbeállítást kér (eljárás lásd "Nullpontbeállítás").
  • A mintaoldatot töltse át egy 10 mm-es téglalap alakú kvarcküvettába, és helyezze a téglalap alakú küvettát a küvettatartóba, a mérés automatikusan végrehajtásra kerül.
  • "OK" megnyugtatja a mérést.
  • A K268 érték megjelenik a kijelzőn.
  • Nyomja meg a "START" gombot a következő minta mérési eljárásának elindításához. A rendszer nem kéri a nullpontbeállítás megismétlését.
Megjegyzés: A 2568/91/EGK bizottsági rendelet IX. melléklete szerint a módszer automatikusan ellenőrzi, hogy a mért abszorpció a 0.100 - 0,800 A. Ha az abszorpció nem ebben a tartományban van, felugró üzenet jelenik meg: "Feltétel nem teljesül - Abszorpció < 0,1" illetve "Feltétel nem teljesül - Abszorpció > 0,8". Ezekben az esetekben a minta előkészítését módosítani kell. Az abszorpciós értékek eléréséhez megfelelő mintasúlyt használjon a 0,100 - 1,000 g tartományban és egy 10 - 100 ml-es térfogatmérő lombikot.
ÖSSZEGZÉS
Ez a módszer más olajok és zsírok esetében is alkalmazható, és a 2568/91/EGK bizottsági rendelet IX. melléklete mellett az alábbiakon alapul:
  • DGF C-IV 6 (13)
  • ISO 3656:2011
  • COI/T.20/Doc. No. 19/Rev. 3 (2015)
  • CODEX STAN 33-1981 (2013)
  • AOCS Ch 5-91(2009)
Az alacsony K értékek a kiváló minőségű, extra natív olívaolajokra jellemzőek; a finomított vagy érlelt olívaolajok magasabb K értékeket mutatnak a 232, 268 és 270 nm hullámhosszon. Az olívaolajokra vonatkozó határértékek a 2568/91 bizottsági rendelet IX. mellékletében találhatók.
A fotometriával és reflexióméréssel kapcsolatos további alkalmazásokért lásd SigmaAldrich.com/wfa-applications
Kapcsolódó termékek
Loading
Hivatkozások
1.
Commission Regulation (EEC) No 2568/91 of 11 July 1991 on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis. . [Internet]. Available from: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2568/oj