Merck
703168
Sigma-Aldrich
cis-Bis(isothiocyanato)(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)(4,4′-di-nonyl-2′-bipyridyl)ruthenium(II)
95% (NMR)
Szinonimák:
Greatcell Solar®, Z-907 dye
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H52N6O4RuS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
870.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95% (NMR)
form
powder
összetétel
Dye content, ≥90%
mp
196 °C
λmax
531, 314, 295 nm (lit.)
SMILES string
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.CCCCCCCCCc3ccnc(c3)-c4cc(CCCCCCCCC)ccn4
InChI
1S/C28H44N2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25-19-21-29-27(23-25)28-24-26(20-22-30-28)18-16-14-12-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h19-24H,3-18H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LALSZYPVVQFXIC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
High-performance ruthenium-based dye used in dye-sensitized solar cells (DSCs) for the sensitization of Titania. Hydrophobic character due to the presence of C9 alkyl chains.
Jogi információk
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Összes mutatása