A térfogatméréses oldatszabványosítás jelentősége
Bettina Straub-Jubb, Merck
A titráláshoz használt térfogatmérő oldat úgynevezett titrálás-meghatározása vagy standardizálása az egyik legfontosabb előfeltétele a megbízható és átlátható titrálási eredményeknek. Pontos és megbízható titrálási eredmények csak akkor érhetők el, ha a térfogatmérő oldat pontos koncentrációjával dolgozunk.
A titrálás során titrálószerként használt térfogatmérő oldat névleges koncentrációja ismert. Ez a koncentráció számos hatás miatt eltérhet a valós koncentrációtól. A titrimetriás standarddal történő valós koncentráció meghatározásának szükségessége fontos a helyes titrálási eredmények elérése érdekében.
A titrálási folyamat
1. A minta előkészítése
A minta előkészítése vagy feloldása, hogy a titrálás előtt szabad ionok álljanak rendelkezésre a sztöhometriás reakcióhoz.
2. A minta előkészítése vagy feloldása. Titrálás meghatározása
A titrálási rendszer úgynevezett standardizálása a mérési bizonytalanságok korrigálása érdekében a műszer, a térfogatmérő oldat, a kezelés, a laboratóriumi hőmérséklet és a mérleg révén.
3. A minta titrálása
A titrálási folyamat utolsó lépése az oldott minta titrálása pontosan ismert koncentrációjú térfogatú oldattal.
A titer meghatározása
A titer egy térfogatú oldat névleges koncentrációjának és a tényleges koncentrációnak a hányadosa. A kiszámított tényezőt a titrálószer korrekciós tényezőjeként használják. A titer mért értékét megszorozzuk a névleges koncentrációval.
Certipur® volumetrikus standard
Titripur® térfogatos oldat
Következtetés
Minden pontos és megbízható titrálási módszer alapja a jó minőségű térfogatmérő oldatok és a pontos, nagy tisztaságú standardok a helyes és megbízható titráláshoz.
A Titripur® volumetrikus oldats portfólióját az alkalmazások széles skálájára alkalmas, kiváló minőségű megoldások alkotják, és a nagy tisztaságú Certipur® volumetrikus standardokkal és szakértőink egyéni támogatásával kombinálva a titrálási folyamatok pontosak és megbízhatóak lesznek.