Fontos dokumentumok
703214
Di-tetrabutylammonium cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II)
95% (NMR)
Szinonimák:
Greatcell Solar®, N-719 dye
Teszt
95% (NMR)
form
powder
összetétel
Dye content, ≥90% HPLC
mp
250-260 °C
λmax
534, 393, 313 nm (lit.)
SMILES string
S=C=N[Ru]N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([O-])=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C([O-])=O
InChI
1S/2C16H36N.2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*5-16H2,1-4H3;2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q2*+1;;;2*-1;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQGCPZMVNHGIPF-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.