Elemi szennyeződések - Hitelesített referenciaanyagok az ICH Q3D, USP <232> és Ph.Eur. 5.20
Ingrid Hayenga, termékmenedzser referenciaanyagok, Merck
Cikk az Analytix Reporter - 1. számából (Frissítve nov. 2023 - lásd az eredeti változatot itt)
Az elemi szennyeződésekről
A gyógyszerkészítményekben lévő, elemi szennyeződésnek nevezett fémszennyeződések több forrásból származhatnak. A szennyeződés fő forrása a feldolgozás, a tartás, az átadás és a csomagolás során használt berendezések és eszközök, Egy másik forrás a folyamat katalizátorként használt fémmaradványok lehetnek. Mivel az elemi szennyeződések toxikológiai hatásuk miatt kockázatot jelentenek a betegek egészségére, az elemi szennyeződések szintjét a gyógyszerkészítményben az elfogadható határértékeken belül kell tartani.1
Az elemi szennyeződések lehetséges forrásai
Levegő és víz Média
Gyártó berendezések
Konténer lezáró és csomagoló rendszer
Gyógyszerkészítmények
Segédanyagok a gyógyszeripari termékben
Elemi szennyeződések a gyógyszerkészítményekben
Az elemi szennyeződésekre vonatkozó ICH Q3D iránymutatás fejlődése
A Nemzetközi Harmonizációs Konferencia (ICH) 2009-ben javasolta egy új harmonizált iránymutatás kidolgozását, amely globális politikát biztosítana a gyógyszerekben és összetevőkben lévő fémszennyeződések korlátozására. Ennek a megközelítésnek világszerte egyértelmű szabályozási iránymutatást kell nyújtania az elemi szennyeződések specifikációs határértékeire vonatkozóan, és logikusan kihatással kell lennie a nemzeti szabályozó szervek munkájára, hogy átlátható és összehasonlítható eredményekkel rendelkezzenek.
2014-ben jelent meg az elemi szennyeződésekre vonatkozó ICH Q3D iránymutatás első változata, amely négy különböző osztályba sorolta a különböző elemi szennyeződéseket, amelyek célja a kockázatértékelési folyamat során a döntés megkönnyítése volt. 2019-ben sor került a kadmium belégzéses PDE (megengedett napi expozíció) felülvizsgálatára, amelyet ICH Q3D(R1) iránymutatásként tettek közzé. A jelenlegi Q3D(R2) iránymutatást 2022 áprilisában tették közzé (4. lépés), és jelenleg végrehajtási státuszban van (5. lépés). Tartalmazza az aranyra, ezüstre és nikkelre vonatkozó PDE-értékek korrekcióját; az arany és ezüst monográfiákat; valamint az elemi szennyeződésekre vonatkozó határértékek hozzáadását a bőrön keresztüli és a bőrön át történő bevitelre.
1. osztályú szennyeződések
Ezek a szennyeződések jelentősen mérgezőek az emberre, és a gyógyszerek gyártásában korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatók. Ezek az általánosan használt anyagok (pl. bányászott segédanyagok) szennyeződéseiként fordulhatnak elő. Mind a négy elemet értékelni kell a kockázatértékelés során az elemi szennyeződések valamennyi lehetséges forrására és alkalmazási módjára vonatkozóan. Az 1. osztályba tartozó elemek a következők:
2. osztályú szennyeződések
Ezek a szennyeződések általában útvonaltól függő humán toxikus anyagoknak tekintendők. Ezeket a szennyeződéseket két alosztályra, a 2A és 2B osztályra osztják tovább a gyógyszertermékben való előfordulásuk relatív valószínűsége alapján.
- A 2A osztályba tartozó elemek viszonylag nagy valószínűséggel fordulnak elő a gyógyszertermékben, ezért kockázatértékelést igényelnek az elemi szennyeződések minden lehetséges forrására és beadási módjára vonatkozóan (a feltüntetett módon).
A 2A osztályba tartozó elemek a következők: - A 2B osztályba tartozó elemek előfordulási valószínűsége a gyógyszerkészítményben kisebb, mivel kis mennyiségben fordulnak elő, és más anyagokkal való együttes izolálódásuk lehetősége alacsony. Ennek eredményeképpen kizárhatók a kockázatértékelésből, kivéve, ha szándékosan adják őket a gyógyszerhatóanyagok, segédanyagok vagy a gyógyszerkészítmény egyéb összetevőinek előállítása során. 2B osztályú elemek::
3. osztályú szennyeződések
Ezek az elemek szájon át történő bevitel esetén viszonylag alacsony toxicitással rendelkeznek, de inhalációs vagy parenterális úton történő alkalmazás esetén kockázatértékelést igényelhetnek. A 3. osztályba tartozó elemek a következők:
Egyéb elemek
Vannak olyan elemi szennyeződések, amelyekre vonatkozóan alacsony toxicitásuk és/vagy a regionális szabályozások közötti különbségek miatt nem állapítottak meg megengedett napi expozíciókat (PDE). Ha ezek jelen vannak egy gyógyszerkészítményben, akkor más irányelvek és/vagy regionális szabályozások foglalkoznak velük. Ezek az elemek a következők: A következő elemek: Al, B, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W és Zn.
Vizsgálat az USP és az EP szerint
A gyógyszerek nehézfém-szennyezettségének USP és EP szerinti bizonyítása 2010-ig egy olyan kolorimetrikus analitikai módszerrel történt, amely a fémszulfidnak a mintában történő kicsapásán és egy ólomszabvánnyal való összehasonlításán alapul (USP <231> és Ph.Eur. 2.4.8).
A Nemzetközi Harmonizációs Konferencia (ICH) által 2010-ben közzétett, az elemi szennyeződésekre vonatkozó iránymutatás (Q3D) alapján az USP három új általános fejezetet javasolt, amelyek a szennyeződések határértékeire, a gyógyszeripari termékek és nyersanyagok analitikai eljárásaira, valamint az étrend-kiegészítőkben előforduló elemi szennyeződésekre vonatkoznak.
- A USP <232>, Ph.Eur. 5.20: Elemi szennyeződések a gyógyszeripari termékekben - határértékek
- A USP <233> fejezet: Elemi szennyeződések gyógyszerészeti termékekben - Eljárások
- Könyv USP<2232>: Elemi szennyeződések étrend-kiegészítőkben
Az USP 2015 januárjában 2018. január 1-jét határozta meg az <232>, <233> és <2232> általános fejezetek új alkalmazási időpontjaként. A bevezetésnek összhangban kell lennie a más gyógyszerészeti és orvosi ügynökségek által meghatározott határértékekkel és határidőkkel, mint például a 2014. december 16-án bejelentett ICH Q3D Q3D 4. lépés 4. iránymutatás az elemi szennyeződésekre vonatkozóan.
2023 januárjában lezárult a felülvizsgálat az ICH Q3D(R2) felülvizsgált iránymutatással kapcsolatban, amely tartalmazza az arany, ezüst és nikkel új PDE-értékeit, valamint a bőrön átvihető és bőrön átvihető termékekre vonatkozó további határértékeket. Ezek 2024. május 1-jén kerülnek be az USP-NF/PF általános fejezeteibe.
A Pharmacopoeia Europe 2014 júliusában jelentette be az elemi szennyeződésekkel és az ICH Q3D bevezetésével kapcsolatos stratégiáját. Közel egy évvel később, 2015 áprilisában közzétették az elemi szennyeződésekre vonatkozó politikájukat és az általános és egyedi szövegek felülvizsgálatának ütemtervét. Ugyanezen év augusztusában pontosítást adtak az ICH Q3D alkalmazási körén kívül eső termékekre vonatkozóan.
Az irányelvi előírások betartásának végrehajtása 2016 júniusában kezdődik az új forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, új hatóanyagokat vagy már jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó termékek esetében. A forgalomba hozott termékeknek, beleértve a már engedélyezett anyagok új kölcsönös elismerési kérelmeit is, 2017 decemberétől kell megfelelniük az iránymutatásnak.
Az 5.20. általános vizsgálat és a 2.4.20. általános módszer bevezetése az ICH elvei alapján felváltotta az EMA fémkatalizátorokra és fémreagensekre vonatkozó iránymutatását. A közzététel a Ph.Eur. Suppl. 9.3 (végrehajtási dátum 2018. január 1.), amely az egyes monográfiákban nem rendelkezik az elemi szennyeződések vizsgálatáról, kivéve a természetes eredetű anyagokat. Tekintettel az ezekben az anyagokban lévő elemi szennyeződések eredendő jellegére, ezek a gyógyszerek elemi szennyeződésének fő potenciális forrásai közé tartoznak. A Ph.Eur. Bizottság kifejezetten ajánlotta a különböző vizsgálatok megtartását az olyan elemekre vonatkozóan, amelyekre nem állapítottak meg PDE-határértékeket, azaz, az ICH Q3D iránymutatásban "egyéb elemként" azonosított elemeket az egyedi monográfiákban.2
Analitikai módszerek
Az új analitikai módszerekkel kapcsolatban az ICH Q3D nem tartalmaz ajánlást a műszeres módszerekre vonatkozóan, de az USP<233> az alábbi analitikai eljárásokat javasolja a termékben vagy komponensben lévő elemi szennyeződés várható koncentrációjától függően:
- Part-per-millió (ppm) koncentráció ICP-OES vagy atomabszorpció
- Part-per-milliárd (ppb) koncentráció ICP-MS
.ICH Q3D határértékek az elemi szennyeződésekre vonatkozóan
Egyszerre 24 elemre vonatkozóan toxikussági határértékek vannak meghatározva és mg/napban kifejezett maximális PDE-szintként definiálva a négy fő gyógyszeradagolási kategóriára vonatkozóan. Az 1. táblázat tartalmazza a PDE-értékeket μg/napban, amelyek a ≤10 g/nap bevitelű gyógyszerkészítményekre érvényesek.
A 2. táblázat felsorolja a kockázatértékelés során figyelembe veendő elemeket.
Az új ICH Q3D(R2) iránymutatáshoz, amelyet az USP és a Ph.Eur, a gyógyszerkészítmények orális, parenterális, inhalációs és bőrön keresztüli megengedett napi expozíciójának (PDE) megfelelő elemkoncentráció-arányokkal rendelkező keverékeket kínálunk.
A 3. táblázat tartalmazza az összes terméket és a hozzájuk tartozó elemkoncentrációkat (mg/l).
A 4. táblázat felsorolja a TraceCERT® minősített referenciaanyag (CRM) oldatok jellemzőit.