Atto festékek a kiváló fluoreszcens képalkotáshoz
Az aktivált fluoreszcens festékeket rutinszerűen használják fehérjék, nukleinsavak és más biomolekulák jelölésére, amelyeket élettudományi alkalmazásokban használnak, beleértve a fluoreszcens mikroszkópiát, az áramlási citometriát, a fluoreszcencia in situ hibridizációt (FISH), receptorkötési vizsgálatokat és enzimvizsgálatokat. Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek:
- Szabályozhatóság - Az Atto 655 és az Atto 647N fotostabil és az ózon lebomlásával szemben rendkívül ellenálló, így ideálisak a microarray alkalmazásokhoz. Lásd a kapcsolódó cikket "Analyzing Properties of Fluorescent Dyes used for Labeling DNA in Microarray Experiments".
- Long Signal Lifetimes - A 0,6-4,1 nanoszekundumos jelcsökkenési idők lehetővé teszik a timegate vizsgálatokat az autofluoreszcencia háttér és a szórás csökkentése érdekében.
- csökkentett háttér - Számos Atto színezék gerjesztési hullámhossza nagyobb, mint 600 nm, ami csökkenti a mintákból származó háttérfluoreszcenciát, a Rayleigh- és a Raman-szórást.
- Szelekció - Az Atto színezékek erős fluoreszcens jelekkel rendelkeznek, amelyek lefedik a látható és a közeli IR emissziós hullámhosszokat.
Atto festékek hosszú jeléletideje
Atto festékek hosszabb fluoreszcens jeléletidőt (0,6-4,1 ns) mutatnak vizes oldatban, mint akár a karbocianin festékek, akár a sejtekben és biomolekulákban rejlő autofluoreszcencia nagy része. Az Atto színezékek jelét impulzuslézeres gerjesztéssel lehet mérni, időzített detektáló rendszerrel, amely csökkenti a rövidebb élettartamú fluorofórok, a háttér-autofluoreszcencia, valamint a Rayleigh- és Raman-fényszórás interferenciáját, javítva az általános érzékenységet.
A hosszú gerjesztési hullámhossz csökkenti a hátteret
A 635 nm-es diódalézeres gerjesztés és a vörös abszorbens fluoreszcens festékekről kimutatták, hogy kellőképpen csökkentik a biológiai minták autofluoreszcenciáját, így az egyes antigén- és antitestmolekulák kimutathatók humán szérummintákban.1,2 A vörös színképi tartományban történő gerjesztés élő sejtekkel való munka esetén is csökkenti a sejtkárosodást.3
Az Atto színezékek (Atto 590 és magasabb) közül sokan 600 nm-nél nagyobb hullámhosszon gerjeszthetők. A nagy hullámhosszú aktivált Atto színezékek használata a megfelelő gerjesztési hullámhosszal együtt csökkenti a minta, az oldószer, az üveg vagy a polimer hordozó miatt fellépő autofluoreszcenciát, és javítja az általános érzékenységet a biológiai elemzési és képalkotási technikáknál. A Rayleigh- és Raman-szórásból eredő háttérfluoreszcencia szintén drámaian csökken a hosszabb hullámhosszú gerjesztés alkalmazásával.
Emissziós hullámhossz-tartomány 479 és 764 nm között a fluoreszcens multiplex detektáláshoz
Az Atto festékek erős fluoreszcens jelekkel rendelkeznek, a legtöbbjük moláris abszorpciós értéke >100,000 és alacsony gerjesztési/emissziós átfedés, így az Atto festékek ideálisak a látható és közeli infravörös emissziós hullámhosszakat használó multiplex technikákhoz.
A 390 és 740 nm közötti gerjesztési jelmaximumokkal és a jó Stokes-eltolódás elválasztással az Atto-festékek bármilyen szokásos gerjesztő fényforrással használhatóak.
Fluoreszcens multiplex detektálás Atto-festékekkel
Az Atto-festékek szondák és biomolekulák konjugálásához használhatók multiplex alkalmazásokhoz. Két, egymástól elkülönített emissziós jellel rendelkező Atto-festék kiválasztása támogatja a többszörös gerjesztést és mérési eredményeket egyetlen kísérletből.
Fluoreszcens multiplex detektálás antitest Atto-festék-konjugátumokkal
Az 1-es és 2-es fehérje immunoblot kimutatása két primer antitest és két anti-IgG-Atto festékkonjugátum felhasználásával. A képalkotás szekvenciálisan történt FLA-3000 Fuji® lézerszkennerrel, először 532 nm-es gerjesztési hullámhosszon 580 nm-es emissziós szűrővel, majd 633 nm-es gerjesztési hullámhosszon 675 nm-es emissziós szűrővel. A képátfedést egy szoftver segítségével végeztük el.
Alternatívák a gyakori fluorofórok helyett
Az Atto színezékek széles választékával bármelyik gyakori gerjesztő fényforrás használható, és az Atto színezékek helyettesíthetik az élettudományokban általánosan használt egyéb fluoreszcens színezékeket.
Az Atto színezékek az élettudományokban általánosan használt fluoreszcens színezékek helyettesítésére alkalmasak.Reaktív attoszínezékek és konjugátumok
Az attoszínezékek az erős abszorbancia és a magas kvantumhozam miatt intenzív fluoreszcens jeleket produkálnak. A színezékek a következő formátumokban állnak rendelkezésre:
- Free acid festékek minden rutin festési alkalmazáshoz
- NHS-észterek a szokásos konjugációs protokollokban való használatra
- Maleimidek tiol-tartalmú csoportokhoz, például ciszteinmaradványokhoz és tiol (-SH) címkékhez, amelyeket az automatizált szintézis során adnak hozzá
- Konjugált biotinhoz, sztreptavidinhez és antitestekhez
Atto 655, Atto 680 és Atto 700 festékeket guanozin, triptofán és rokon vegyületek oltják a festék és az oltóanyag közvetlen érintkezésével és elektronátviteli folyamat segítségével. A festékeknek a fehérjékben lévő triptofánmaradványok általi fluoreszcens kioltását arra használták, hogy megkülönböztessék a nem kötött (nem fluoreszcens) fehérjéket a fehérje-antitest (fluoreszcens) kölcsönhatásoktól.1
Kényelmes Atto Dye konjugátumok
Az Atto Dye konjugátumok és készletek széles választéka áll rendelkezésre, többek között:
- Proteinjelölő készletek
- Atto 488 a fluoreszcein és az Alexa Fluor 488 kiváló alternatívája, amely nagyobb fotostabilitású és fényesebb fluoreszcenciájú konjugátumokat állít elő.
- Atto 550 a rodamin színezékek, a Cy3 és az Alexa Fluor 550 alternatívája, amely intenzívebb fényességet és nagyobb fotostabilitást biztosít.
- Atto 594 az Alexa Fluor 594 és a Texas Red alternatívája.
- Atto 647N egy rendkívüli erősen fluoreszkáló festék, és az Atto 655 a Cy5 és az Alexa Fluor 647 alternatívája.
- Atto 633 az Alexa Fluor 633 alternatívája.
- Lektinek a szénhidrátkötési vizsgálatokhoz.
- Primer és másodlagos antitestek közvetlen és közvetett ELISA, Immunoblotting, Immunhisztokémia és egyéb fehérjeazonosítási alkalmazásokhoz.
- Biotin és sztreptavidin avidin / sztreptavidin / biotin konjugációhoz olyan alkalmazásokban, mint az ELISA, immunhisztokémia, in situ hibridizáció és áramlási citometria.
- NTA-nikkel-konjugátumok polihisztidinnel jelölt rekombináns fehérjék közvetlen kimutatására.
Humán bőrszöveti metszet (paraffin fixálás) fluoreszcens mikroszkópos vizsgálata gombafertőzéssel. A patogén gombák célszénhidrátja, a kitotrióz specifikusan kötődik a Phytolacca americana Atto 488 konjugátumból származó lektinhez (zöld). A sejtmagok ellenfestése DAPI-val (kék). A képet J. Zbären, Inselspital, Bern készítette.
A His-tagged p38 MAPK fehérjét (500 ng - 25 ng) 4-20%-os Tris-glicin SDS-PAGE gélen választottuk szét. Fixálás és mosás után a gélt Ni-NTA-Atto 647N (1:1000) inkubáltuk sötétben. A gélt mostuk, majd FLA-3000 Fuji® lézerszkennerrel, 633 nm-es gerjesztéssel és 675 nm-es emissziós szűrővel képet készítettünk a Ni-NTA-Atto 647N-ről (λex 647 nm, λem 669 nm). Az 50 ng His-taggal jelölt p38-MAPK sávját fluoreszcens képalkotással figyeltük meg.
Atto-festékkel jelölt foszfolipidek
A foszfolipidek a biológiai membránok fő építőkövei. A biológiai membránok (pl. élő sejtek intracelluláris membránjai, plazmamembránok) vizsgálata mára az érdeklődés egyik fő területévé vált. Fluoreszcensen jelölt foszfolipidek sorozatát kínáljuk. A kiválasztott festéksorozat optikai tulajdonságai lehetővé teszik az alkalmazást minden általánosan használt gerjesztési és emissziós szűrőbeállítással. Egy vagy két zsírsavat (lipofil csoportok) és egy foszfát-monoészter-maradékot (hidrofil csoport) hordozó glicerin alapú foszfolipideket kínálunk, mint például az 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfoetanolamin (DPPE), 1,2-dioleoil-szn-glicero-3-foszfoetanolamin (DOPE), 1-palmitoil-2-hidroxi-szn-glicero-3-foszfoetanolamin (PPE) és 1,2-dimirisztoil-szn-glicero-3-foszfoetanolamin (DMPE). A fluoroforok kovalensen kapcsolódnak a foszfolipidek hidrofil fejcsoportjához.