Összes fotó(1)
Key Documents
71110-M
Millipore
rLysozyme Solution
Stabilized recombinant lysozyme
Szinonimák:
recombinant lysozyme
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
solution
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
rLysozyme Solution contains a highlypurified and stabilized recombinant lysozymethat can be used for lysis of Gram-negativebacteria, such as E. coli. The enzyme catalyzes the hydrolysis of N-acetylmuramide linkages in bacterial cell walls. The specific activity of rLysozyme (1700 KU/mg) for E. coli lysis is 250 times greater than that of chicken egg white lysozyme. rLysozyme is optimally active at physiological pH. Very small amounts of rLysozyme (3–5 KU/g cell paste) enhance the efficiency of protein extraction withBugBuster, BugBuster HT, and PopCultureReagents. In the absence of protein extractionreagents, direct lysis of E. coli can be achieved by treatment of 1.0 gram cell paste with 45–60 KU rLysozyme. The product is supplied as a ready-to-use solution at a concentration range of 27–33 KU/µl in 50% glycerol containing 50 mM Tris-HCl, 0.1 M NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.1% TRITON X-100, pH 7.5. rLysozyme Solution is stable at –20°C.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit of rLysozyme is defined as the amount of enzyme necessary to cause a decrease of 0.025 A₄₅₀ unit per min at 25°C in a 1-ml suspension (1 mg/ml) of Tuner(DE3) cells in 0.5 x BugBuster diluted with 50 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Related Content
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
A sejtlízis és a fehérjeextrakciós módszerek áttekintése különböző technikákról, a detergens szolubilizációtól a mechanikus bontásig, a kutatási igények támogatására.