Hogyan futtassunk mPAGE™ fehérje gélt a Bio-Rad elektroforézis rendszerrel?
- Készítse elő a futópuffert
- Készítse elő a fehérje gélt
- Elektroforéziskamra összeállítása /li>
- Minták előkészítése és betöltése
- Gél lefuttatása
- Gél eltávolítása a kazettából
*Ez a protokoll a Bio-Rad Mini-PROTEAN® Tetra, Mini-PROTEAN II® és Mini-PROTEAN® 3 elektroforézis rendszerekhez alkalmazható.
Tippek és GYIK
- A Bio-Rad elektroforéziskamra összeszerelése mPAGE™ gélekkel
- MES kontra MES kiválasztása. MOPS futópuffer kiválasztása fehérje gélelektroforézishez
- Minta előkészítése és betöltése /li>
- Hogyan futtassunk egy gélt
- A fehérje gél eltávolítása
- A fehérje gél eltávolítása /a>
A Bio-Rad elektroforéziskamra összeállítása az mPAGE™ segítségével Gélek
- Fordítsa vissza a Bio-Rad futómodul tömítéseit a standard beállításból (1.-2. ábra). Ha ez a lépés kimarad, a puffermag a külső kamrába szivárog.
- Az mPAGE™ gélt úgy helyezze be, hogy a rövidebb lemez a kamra belső magja felé nézzen.
1. ábra. A Bio-Rad elektroforézis egységben lévő gumitömítést az mPAGE™ gél elhelyezése előtt meg kell fordítani.
2. ábra.Balra: A Bio-Rad tömítés helytelen orientációja az mPAGE™ gélekkel való használathoz. Jobbra: A Bio-Rad tömítés helyes orientációja az mPAGE™ gélekkel való használathoz.
MES vs. MOPS futópuffer kiválasztása fehérje gélelektroforézishez
Kétféle puffer használható futópufferként az SDS-PAGE gélekhez: MES és MOPS. A MES-nek alacsonyabb a pKa értéke, mint a MOPS-nak, ami lehetővé teszi a gél gyorsabb lefutását. A MES pufferrel jobban elválaszthatók az alacsonyabb molekulatömegű fehérjék, míg a MOPS pufferrel a nagyobb molekulatömegű fehérjék (3. ábra).
- A MES futópuffert a kis molekulatömegű fehérjék felbontásához használja
- A MOPS futópuffert a közepes és nagy molekulatömegű fehérjék felbontásához használja
3. ábra. A MES (bal oldali kép) vs. MOPS (jobb oldali kép) futópuffer kiválasztása mPAGE™ fehérje gélelektroforézishez a fehérje mérete és az akrilamid gél százalékos aránya alapján. A megfelelő sávok fehérjemérete kDa-ban feltüntetve. A kisebb fehérjéket hatékonyabban oldja fel a MES futópuffer; a nagyobb fehérjéket hatékonyabban oldja fel a MOPS futópuffer.
- A mintákat 10 percig melegítse 70 °C-on (ne forralja fel a mintákat). A minták betöltése előtt rövid ideig centrifugálja a mintákat.
- A mintáknak a mélyedésekbe történő betöltéséhez a pipettahegyet függőlegesen helyezze be a minta optimális betöltésének érdekében (4. ábra). A minták betöltésekor ne lépje túl a kutak kapacitását: 80 μL a 10 lyukú gélekhez; 60 μL a 12 lyukú gélekhez; és 40 μL a 15 lyukú gélekhez.
4. ábra. Helytelen és megfelelő pipettázási szög a minták mPAGE™ előregyártott gélekbe történő betöltéséhez.
Hogyan futtasson egy gélt
- Amint a minták betöltése és a pufferkamrák feltöltése után helyezze a fedelet az elektroforézis tartályra, és csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a tápegységhez.
- Futtassa a gélt állandó feszültségen, amíg a festékfront el nem éri a gélkazetta aljától 2 mm-re. A futási idő a gél százalékos arányától, a futópuffertől és a használt berendezéstől függően változhat. A kiválasztott gélhez és futópufferhez legjobban illeszkedő optimális feszültséget és tipikus futási időt lásd a 2. táblázatban. Ha elektroforézis tartályonként egynél több gélt futtat, az összes gélnek azonos összetételűnek kell lennie.
A fehérjegél eltávolítása
- Kapcsolja ki a tápellátást, vegye le a fedelet az elektroforézis egységről, és vegye ki a gélt.
- A géllemezek fellazításához használja az mPAGE™ gélkazetta nyitószerkezetet (5. ábra). A Gel Cassette Opener a gélt körülvevő két műanyag géllemez közé helyezhető, és karként használható a lemezek szétválasztásához. Ne feledje, hogy a gél mindkét oldalán lévő géllemezeket a kazettanyitóval lazítsa meg.
5. ábra.
- Tartsa a gélt vízszintesen, és óvatosan emelje le a felső lemezről.
- Lassan húzza le a gélt az alsó lemezről, és helyezze pufferbe vagy desztillált vízbe a festéshez vagy blottoláshoz.