Merck
KezdőlapGélelektroforézisHogyan kell mPAGE™ fehérje gélt futtatni az Invitrogen XCell Surelock® Mini-Cell elektroforézis rendszerrel?
Hogyan kell mPAGE™ fehérje gélt futtatni az Invitrogen XCell Surelock® Mini-Cell elektroforézis rendszerrel?
  1. Készítse elő a futópuffert
  2. Készítse elő a fehérje gélt
  3. Elektroforéziskamra összeállítása
  4. /li>
  5. Minták előkészítése és betöltése
  6. Gél lefuttatása
  7. Gél eltávolítása a kazettából
Tippek és GYIK
  • Az Invitrogen (Thermo) XCell I, XCell II vagy XCell Surelock™ Mini-Cell Electrophoresis Chamber for mPAGE™ Gels összeszerelése
  • A MES vs. MOPS futópuffer kiválasztása fehérje gélelektroforézishez
  • Minta előkészítése és betöltése
  • A gél futtatása
  • A fehérje gél eltávolítása
Invitrogen (Thermo) XCell I, XCell II vagy XCell Surelock™ Mini-Cell elektroforéziskamra összeállítása mPAGE™ gélekhez
Az XCell mini-cellák az mPAGE™ gélekkel az mPAGE™ adapterlemezek használatával kompatibilisek. Gélenként egy Adapter Plate-et használjon. A géltartály összeszerelése előtt helyezze az adapterlemezt a gélkazetta magas lemezéhez (1. ábra).
Az mPAGE™ adapterlemez és az mPAGE™ gél használata fehérjeelektroforézishez.
1. ábra.Az mPAGE™ adapterlemez és az mPAGE™ gél használata fehérjeelektroforézishez.
MES vs. MOPS futópuffer kiválasztása fehérje gélelektroforézishez
Kétféle puffer használható futópufferként az SDS-PAGE gélekhez: MES és MOPS. A MES-nek alacsonyabb a pKa értéke, mint a MOPS-nak, ami lehetővé teszi a gél gyorsabb lefutását. A MES pufferrel jobban elválaszthatók az alacsonyabb molekulatömegű fehérjék, míg a MOPS pufferrel a nagyobb molekulatömegű fehérjék (2. ábra).
  • A MES futópuffert a kis molekulatömegű fehérjék felbontásához használja
  • A MOPS futópuffert a közepes és nagy molekulatömegű fehérjék felbontásához használja
A MES (bal oldali kép) vs. MOPS (jobb oldali kép) futópuffer kiválasztása mPAGE™ fehérje gélelektroforézishez.
2. ábra.A MES (bal oldali kép) vs. MOPS (jobb oldali kép) futópuffer kiválasztása mPAGE™ fehérje gélelektroforézishez a fehérje mérete és az akrilamid gél százalékos aránya alapján. A megfelelő sávok fehérjemérete kDa-ban feltüntetve. A kisebb fehérjéket hatékonyabban oldja fel a MES futópuffer; a nagyobb fehérjéket hatékonyabban oldja fel a MOPS futópuffer.
Minta előkészítése és betöltése
  1. A mintákat közvetlenül az elektroforézis előtt készítse elő az 1. táblázatban megadottak szerint.
1DDT vagy β-merkaptoetanol (BME) használható redukálószerként (DTT 100 mM végkoncentrációig vagy BME hozzáadása 25 mM végkoncentrációig).
  1. A mintákat 10 percig melegítse 70 °C-on (ne forralja fel a mintákat). A minták betöltése előtt rövid ideig centrifugálja a mintákat.
  2. A mintáknak a mélyedésekbe való betöltéséhez a pipettahegyet függőlegesen helyezze be az optimális mintatöltési eredmény érdekében (3. ábra). A minták betöltésekor ne lépje túl a kutak kapacitását: 80 μL a 10 lyukú gélekhez; 60 μL a 12 lyukú gélekhez; és 40 μL a 15 lyukú gélekhez.
A minták betöltése az mPAGE™-ba
3. ábra.Helytelen és megfelelő pipettázási szög a minták mPAGE™ előregyártott gélekbe töltéséhez.
Hogyan futtassa a gélt
  1. Amint a minták betöltése és a pufferkamrák feltöltése után helyezze a fedelet az elektroforézis tartályra, és csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a tápegységhez.
  2. Futtassa a gélt állandó feszültségen, amíg a festékfront eléri a gélkazetta aljától számított 2 mm távolságot. A futási idő a gél százalékos arányától, a futópuffertől és a használt berendezéstől függően változhat. A kiválasztott gélhez és futópufferhez legjobban illeszkedő optimális feszültséget és tipikus futási időt lásd a 2. táblázatban. Ha elektroforézis tartályonként egynél több gélt futtat, az összes gélnek azonos összetételűnek kell lennie.
mPAGE™ gélkazetta nyitó
4. ábra.Használja az mPAGE™ gélkazettanyitó kart a géllemezek eltávolításához.
  1. Tartsa vízszintesen a gélkazettát, és óvatosan emelje le a felső lemezt.
  2. Lassan húzza le a gélt az alsó lemezről, és helyezze pufferbe vagy desztillált vízbe a festéshez vagy blottoláshoz.
Anyagok az mPAGE™ fehérje gél futtatásához