Merck
Az aggregátumok felismerése és eltávolítása
A biológiai termékek, mint például a monoklonális antitestek (mAbs), hajlamosak a fehérjék aggregációjára a gyártás során. Az aggregáció kihívásokhoz vezet a gyártási környezetben, és befolyásolja a tisztítási műveletek hatékonyságát. Ami ennél is fontosabb, a betegek számára gyógyszerbiztonsági aggályokhoz vezethet; a nagy mennyiségű aggregátum túlságosan stimulálhatja a beteg immunrendszerét, ami káros reakciókat eredményezhet. Ezen okokból kifolyólag a gyógyszerkészítmények aggregátumszintje kritikus minőségi jellemzőnek számít, és az aggregátumok ellenőrzése mind az upstream, mind a downstream feldolgozás során kiemelt terület a biogyártók számára. 
Az aggregátumok több fehérjemolekula (multimer) tartósan vagy reverzibilisen összetartott társulásával jönnek létre. Az aggregátumok száma a kettőtől a sok asszociált fehérjemolekuláig terjedhet.
Az aggregátum ellenőrzése a klónok upstream szelekciójával kezdődik, és a downstreamben folytatódik a befogási kromatográfiából történő elúció gondos ellenőrzésével és az alacsony pH-jú vírusinaktiválási lépésekben történő inkubációval. A segédanyagok és stabilizátorok az aggregátumképződés minimalizálására használhatók, míg a downstream kromatográfiás lépéseket az aggregátumok hatékony eltávolítására használják. Egyes downstream műveletek, például a vírusszűrés hatékonyságát jelentősen befolyásolhatja az aggregátumok jelenléte, és gyakran alkalmaznak adszorpciós előszűrést a tételek közötti eltérések minimalizálására és a folyamat robusztusságának fokozására.  
Az aggregátumképződés minimalizálására szolgáló módszerek a következők:
  • Molekula- és sejtvonal-manipuláció
  • A technológiai fogyóanyagok és segédanyagok gondos kiválasztása
  • A technológiai paraméterek optimalizálása és ellenőrzése
Az aggregátumok minimalizálása javítja a folyamat hatékonyságát, egy olyan időszakban, amikor a rugalmasság és a piacra jutás sebessége egyre fontosabb.
Kapcsolódó webináriumok
Egy absztrakt emberi alakot ábrázol, aki egy laptop színes kijelzőjével interakcióba lép, szimbolizálva az emberek és a különböző interfészek közötti modern digitális interakciót.
Termékaggregáció a biológiai feldolgozásban: Termelőanyagok: keletkezés, megelőzés és eltávolítás
Biológiai termékaggregátumok képződnek a biofeldolgozási környezetben, a folyamat körülményei és a biokémia alapján, és hogyan lehet ezeket kimutatni.
Egy absztrakt emberi alakot ábrázol, aki egy laptop színes kijelzőjével interakcióba lép, szimbolizálva az emberek és a különböző interfészek közötti modern digitális interakciót.
IEX kromatográfia: Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a mAb-folyamatból?
Az antitest-aggregátumok eltávolítása jelentősen javítható a CEX segítségével, ha a monomer formák elutálódnak, mielőtt az aggregátumok lekerülnének az oszlopról.
Egy absztrakt emberi alakot ábrázol, aki egy laptop színes kijelzőjével interakcióba lép, szimbolizálva az emberek és a különböző interfészek közötti modern digitális interakciót.
A vírusürítés szűrésének optimalizálása előszűrőkkel
Tudja meg, hogy az előszűrési technológiák hogyan növelhetik jelentősen a vírustisztító szűrő teljesítményét.
      Munkafolyamat
      A kép egy modern laboratóriumot ábrázol tudósokkal a laboratóriumban.
      Monoklonális antitest gyártás
      A folyamatok jobb megértése a mAb-gyártásban olyan előrelépésekhez vezetett, amelyek mind az upstream, mind a downstream feldolgozás hatékonyságát növelik
      .
      Lila vonalas művészeti minta, amely körkörös mintát tartalmaz, szimmetrikus elemekkel, amelyek a sejtvonalak fejlődésére emlékeztetnek.
      A upstream folyamat a sejtvonal fejlesztésével kezdődik, és a sejtek betakarításáig minden lépést magában foglal, a cél a sejtsűrűség és a terméktiter növelése a mAb-termelés maximalizálása érdekében
      Egy hagyományos nyomdagép lila vonalas rajza, amely a quikscale® skálázható oszlopcsaládot ábrázolja.
      A sejtek betakarításától az injekciós üvegekbe való végleges töltésig a biológiai feldolgozás során a tisztításon van a hangsúly, miközben a biológiai terhelést ellenőrzik és biztosítják a vírusbiztonságot, hogy a betegek számára biztosítsák a gyógyszerbiztonságot
      Egy lila vonalas rajz egy három palackot szállító szállítószalagról, a balról jobbra haladó mozgást jelző nyilakkal.
      A gyógyszeripari termékek végső töltésének szigorú sterilitási, integritási, tisztasági, üzembiztonsági és hatékonysági követelményeknek kell megfelelnie
      Egy lila gázpalack körvonala, középen rácsos mintával, két szeleppel a tetején és egy lapos alappal.
      A "megelőzés, felderítés és eltávolítás" elvén alapuló vírusvédelem a kockázatelemzést a nyersanyagok gondos kiválasztásával, a nyersanyagok és a technológiai köztes termékek széleskörű vizsgálatával, valamint a víruscsökkentő lépések végrehajtásával kombinálja a feldolgozási folyamat későbbi szakaszában
      .
      Egy lila vonalas rajz egy fecskendőről és egy oltóanyag injekciós üvegről, amely a fecskendőt tűvel felfelé, az injekciós üveget pedig kupakkal a tetején ábrázolja, mindkettőt egyszerűsített stílusban, az alapvető formákra és szerkezetekre összpontosítva.
      Minden mAb-gyártási folyamatot fenyeget a mikrobiális szennyeződés kockázata, ami a kockázat csökkentését célzó ellenőrzési stratégiákkal ellátott folyamattervezést, valamint a folyamat ellenőrzését biztosító bioburden monitoringot igényel