Sejt-életképességi és proliferációs vizsgálatok
- DNS-szintézis proliferációs próbák
- Metabolikus proliferációs próbák
- Metabolikus proliferációs próbák
- Lumineszcens sejt-életképességi vizsgálatok
- Fluoreszcens-festék proliferációs vizsgálatok
- 3D sejtkultúra - élő/halott/teljes sejtek hármas festése
- Trypan Blue sejtszámlálás
Bevezetés
A sejtproliferáció, a sejtek életképességének és a citotoxicitás mérésére szolgáló vizsgálatokat általában a tenyészetben lévő sejtek válaszának és egészségének nyomon követésére használják különböző ingerekkel való kezelés után. A vizsgálati módszer megfelelő kiválasztása a felhasznált sejtek számától és típusától, valamint a várt eredménytől függ. A sejtproliferációra vonatkozó vizsgálatok a sejtek időbeli számát, a sejtosztódások számát, a metabolikus aktivitást vagy a DNS-szintézist követhetik nyomon. Az életképességi festékeket, például trypan-kéket vagy Calcein-AM-et használó sejtszámlálás mind a proliferáció mértékét, mind az életképes sejtek százalékos arányát meg tudja adni.
A sejtek életképességi és proliferációs vizsgálatainak áttekintése
Név | Áttekintés | Értesítési módszer | Előny | Hátrány | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BrdU Assay | A BrdU beépül az újonnan szintetizált DNS-be, és anti-Brdu antitesttel kimutatható | ICC, IHC, FACS, ELISA | Cellciklus-kinetika, Egyetlen sejt felbontása | Hosszú protokoll Potenciális DNS-károsodás | |||
EdU Assay | Hasonló a BrdU technikához, de antitestek nélküli, Click-Chemistry detektálást alkalmaz | ICC, IHC, FACS, ELISA | Kisebb toxicitású, mint a BrdU Gyorsabb protokoll Nincs DNS denaturáció | Drága reagensek | |||
MTT Assay | Az MTT, egy sárga tetrazol, élő sejtekben lila formazánná redukálódik | Spektrofotométer | Gyors protokoll Nagy áteresztőképesség | Végpontos vizsgálat Az életképesség túlbecslése Végső szolubilizációs lépés | |||
XTT Assay | Az aktívan lélegző sejtek az XTT-t vízben oldódó, narancssárga színű formazán termékké alakítják | Spektrofotométer | Nagy érzékenység Nagy dinamikai tartomány Vízben oldódó | Endpontos vizsgálat Az életképesség túlbecslése | |||
WST-1 Assay | A WST-1 egy összetett sejtmechanizmus révén oldható formazánná hasad, amely elsősorban a sejtfelszínen történik. | Spektrofotométer | Nagyobb érzékenység Gyorsabb protokoll | Endpontos vizsgálat Az életképesség túlbecslése | |||
Lumineszcens ATP Assay | Firefly luciferáz sejtalapú teszt az ATP számszerűsítésére sejtkultúrákban; a sejtek életképességének mérésére szolgál | Spektrofotométer | Spektrofotométerrel | Érzékeny Gyors Nagy áteresztőképességű | Szükséges a sejtek lízise | ||
Ki67 | A Ki-67 nukleáris fehérje ellenes antitestek a sejtek proliferációjának mérésére használhatók. | ICC, IHC, WB | In vivo alkalmazások | Nehéz a mennyiségi meghatározás Fixálást igényel | |||
A nem fluoreszcens sejtáteresztő festék, a CFSE-t intracelluláris esterázok hasítják, és zöld fluoreszcenciát bocsát ki. | ICC, FACS | Élő sejtanalízis Hosszú kísérletek Kompatibilis a limfocitákkal | Toxicitás Zöld csatorna emisszió | ||||
Live/Dead Assays | Az életképes, az elhalt és az összes sejt egyidejű fluoreszcens festése calcein-AM (élő sejtek), propidium-jodid (PI, elhalt sejtek) és Hoechst 33342 (összes sejt) használatával. | ICC, FACS | Élő sejtek elemzése Gyors protokoll Egysejtes felbontás | Háttér autofluoreszkálás | |||
Trypan Blue | Festékkizárási teszt: Az életképes sejtek nem veszik fel a festéket, de az elhalt sejtek átjárhatóak | Mikroszkópos vizsgálat | alacsony költség Gyors protokoll | Variabilitás Pontatlan |
DNS-szintézis proliferációs próbák
BrdU sejtproliferációs próba
/h4>A sejtek proliferációját egy radioizotóp, a [3H]-tiimidinnek a sejt DNS-be történő beépülésének nyomon követésével, majd autoradiográfiával lehet vizsgálni. Alternatívaként a timidin helyett 5-brom-2′-deoxi-uridin (BrdU-tesztek) is használható. A BrdU-t a DNS-ükbe beépítő sejtek könnyen kimutathatók egy BrdU elleni monoklonális antitest és egy enzim- vagy fluorokróm-konjugált másodlagos antitest használatával.
1. ábra.A, Proliferáló sejtek az E4 csirkeembrió szemében BrdU festéssel B, Anti-BrdU antitest validálása kamptotecin alkalmazásával. A Jurkat sejtek camptothecin sejtciklus-megállító szerrel történő kezelésével a keringő sejtek a G1/S fázisú átmenetben rekedtek.
EdU proliferációs próbák
A Baseclick EdU proliferációs próbák hatékony módszert biztosítanak a replikálódó DNS fluoreszcens kimutatására. A módosított nukleozid EdU-t élő sejtekhez adjuk, és beépül a replikálódó DNS-be. A Cu-indukált click-kémia lehetővé teszi a fluoreszcens szondák gyors kötését az EdU-hoz. Ez lehetővé teszi a proliferáló sejtek mennyiségi nyomon követését. A próbák különböző formátumokban állnak rendelkezésre mikroszkópos képalkotáshoz, áramlási citometriához, nagy áteresztőképességű szűréshez és in vivo kísérletekhez. Négy különböző fluoreszcens szonda 488, 555, 594 és 647-es csúcsgerjesztéssel áll rendelkezésre a más fluoreszcens szondákkal való multiplexálhatóság érdekében.
2. ábra.Az Edu-Click sejtproliferációs készletek aktív DNS-szintézis során EdU-t (5-etinil-2'-deoxiuridin) építenek be a DNS-be, és a mérés click-kémiai fluoreszcens detektálási módszerrel történik.
Metabolikus proliferációs próbák
A metabolikus aktivitást mérő próbák alkalmasak a proliferáció, az életképesség és a citotoxicitás elemzésére. A tetrazoliumsók redukciója, mint például a MTT, .XTT, és WST-1 színes formazánvegyületekhez, illetve a rezazurin bioredukciója csak metabolikusan aktív sejtekben történik. Az aktívan proliferáló sejtek növelik metabolikus aktivitásukat, míg a toxinoknak kitett sejtek aktivitása csökken.
MTT sejtproliferációs vizsgálatok
MTT (3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium-bromid; tiazolil-kék) egy vízben oldódó tetrazolium só, amely fenolvöröset nem tartalmazó közegben vagy sóoldatban elkészítve sárgás oldatot ad. Az oldott MTT a tetrazoliumgyűrű dehidrogenáz enzimek általi hasításával oldhatatlan lila formazánná alakul át. Ez a vízben nem oldódó formazán izopropanollal vagy más oldószerekkel oldható, és az oldott anyag spektrofotometriásan mérhető az átalakított festék koncentrációjának függvényében mért abszorbancia segítségével.
XTT sejtproliferációs vizsgálatok
Az MTT-vel ellentétben a hasadási termék a XTT vízben oldódik, ezért nincs szükség szolubilizációs lépésre. Az XTT tetrazoliumsó egy összetett sejtmechanizmus révén hasad formazánná. Ez a bioredukció csak az életképes sejtekben történik, és a glikolízis révén történő NAD(P)H-termeléshez kapcsolódik. A képződő formazán festék mennyisége közvetlenül korrelál a kultúrában lévő metabolikusan aktív sejtek számával.
WST-1 sejtproliferációs vizsgálatok
A stabil tetrazoliumsó WST-1 elsősorban a sejtfelszínen lejátszódó komplex sejtmechanizmus révén oldható formazánná hasad. Ez a bioredukció nagymértékben függ a NAD(P)H glikolitikus termelésétől az életképes sejtekben. A képződő formazán festék mennyisége közvetlenül korrelál a kultúrában lévő metabolikusan aktív sejtek számával.
Protokoll útmutató: WST-1 Assay a sejtek életképességéhez és proliferációjához. Protokollok, GYIK és hibaelhárítás
3. ábra.Az MTT-teszt egy kolorimetriás teszt a sejtproliferáció értékelésére a metabolikus aktivitás alapján. A NAD(P)H-függő celluláris oxidoreduktáz enzimek tükrözik a jelen lévő életképes sejtek számát. Ezek az enzimek képesek az MTT 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium-bromid sárga tetrazoliumfestékét a lila színű, oldhatatlan formazánná redukálni.
Luminescent Cell Viability Assays
Mivel az ATP a metabolikusan aktív sejtek mutatója, az életképes sejtek száma a rendelkezésre álló ATP mennyisége alapján értékelhető. A ATP Cell Viability Luciferase Assay egy rendkívül érzékeny homogén vizsgálatot kínál az ATP számszerűsítésére a sejtkultúrákban. Ez a kit a szentjánosbogár luciferázt használja a D-Luciferin oxidációjára és az ebből eredő fénytermelésre a sejtkultúrákban rendelkezésre álló ATP mennyiségének értékelésére. Az érzékeny vizsgálati eljárás során az ATP-detektáló koktélt egyetlen alkalommal kell közvetlenül a szérummal kiegészített tápfolyadékban tenyésztett sejtekhez adni. Nincs szükség sejtmosásra, tápfolyadék eltávolítására vagy többszöri pipettázásra. A kit elég érzékeny egyetlen sejt vagy 0,01 pikomol ATP kimutatásához. Az előállított jel hat nagyságrendben lineáris. Azáltal, hogy az ATP mennyiségét az életképes sejtek számával hozza összefüggésbe, a vizsgálat széleskörűen alkalmazható az életképes sejtek számának meghatározásától kezdve a sejtproliferáción át a sejtek citotoxicitásáig.
4. ábra.Biolumineszcens ATP luciferáz sejtéletképességi vizsgálat. A szentjánosbogár luciferáz ATP-t használ a D-luciferin oxidációjához és az ebből eredő fénytermeléshez, hogy értékelni lehessen a rendelkezésre álló ATP mennyiségét, amely korrelál a sejtek számával és életképességével.
Fluoreszcens festékkel végzett proliferációs vizsgálatok
CFSE jelölés
5(6)-Karboxifluoreszcein-diacetát N-szuccinimidil-észter (CFSE) népszerű választás egy sejtpopuláció által átélt osztódások számának mérésére. A sejtbe jutva a CFSE-t intracelluláris észterázok hasítják a fluoreszcens vegyület kialakulásához, és a szukcinimidil-észter csoport kovalensen reagál az intracelluláris fehérjék primer aminjaival. Az osztódáskor minden egyes leánysejt fluoreszcencia-intenzitása megfeleződik lehetővé téve a sejtosztódások számának egyszerű kimutatását áramlási citometriával. A CFSE-t széles körben használják a limfociták proliferációjának mérésére, beleértve a T-sejteket is.
Élő/holt sejtek kettős festése
Élő/holt sejtek kettős festése az életképes és az elhalt sejtek egyidejű fluoreszcens kimutatására használható. /HU/huCalcein-AM egy erősen lipofil és sejtmembrán-áteresztő festék. Bár maga a /HU/huCalcein-AM nem fluoreszkáló molekula, az életképes sejtben a /HU/huCalcein-AM-ből észteráz által előállított kalcein erős zöld fluoreszcenciát bocsát ki (λex 490 nm, λem 515 nm). A /HU/huCalcein-AM ezért csak az életképes sejteket festi meg. Ezzel szemben a sejtmagfestő festék Propidium-jód nem tud átjutni az életképes sejtmembránon. Az elhalt sejtmembrán rendezetlen területein áthaladva jut el a sejtmagba, és a DNS kettős spiráljával interkalálódva vörös fluoreszcenciát bocsát ki (λex 535 nm, λem 617 nm). Mivel mind a Calcein, mind a PI-DNS 490 nm-es fénnyel gerjeszthető, az életképes és az elhalt sejtek egyidejű megfigyelése egy egyszeri gerjesztésű fluoreszcencia-mikroszkóppal lehetséges.
5. ábra.Élő/halott sejtek kettős festése
3D sejtkultúra - élő/halott/teljes sejtek hármas festése
- Calcein-AM kalcium megkötésekor zöld színben fluoreszkál, kizárólag a metabolikusan aktív, életképes sejtekben jelen lévő észteráz aktivitásra támaszkodva.
- Propidium-jodid (PI) egy nukleáris festék, amelyet az élő sejtek membránja kizár, de az elhalt sejtek sérült membránján áthatol, és a DNS-sel interkalálódva erős vörös fluoreszcenciát bocsát ki.
- Hoechst 33342 egy alacsony citotoxicitású DNS-festék. Kéken fluoreszkál, és az összes sejt számának indikátoraként használják.
Trypan Blue sejtszámlálás
A Trypan Blue egyike a számos festéknek, amelyet az életképes sejtek számolásához használt festékkizáró eljárásokhoz ajánlanak. Ez a módszer azon az elven alapul, hogy az élő (életképes) sejtek nem veszik fel a kék festéket, míg az elhalt (nem életképes) sejtek igen. A sejtek életképessége az összes élő/összes (élő és elhalt) sejt arányának segítségével számítható ki. A festés megkönnyíti az általános sejtmorfológia láthatóvá tételét is.
MEGJEGYZÉS: A Trypan Blue nagyobb affinitással rendelkezik a szérumfehérjékhez, mint a sejtfehérjékhez. Ha a háttér túl sötét a szérum jelenléte miatt a mátrixban, a sejteket a számlálás előtt pelletálni kell, és fehérjeszuszpendálni kell fehérjeszegény tápfolyadékban vagy sóoldatban.
Network error: Failed to fetch